Wichtige Dokumente
613810
Sigma-Aldrich
TNAP-Inhibitor, CAS-Nr. 496014-13-2, Calbiochem
The TNAP Inhibitor, also referenced under CAS 496014-13-2, controls the biological activity of TNAP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
TNAP-Inhibitor, CAS-Nr. 496014-13-2, Calbiochem, MLS-0038949, 2,5-Dimethoxy-N-(chinolin-3-yl)benzolsulfonamid, gewebeunspezifischer Inhibitor der alkalischen Phosphatase
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc2cnc3c(c2)cccc3)c1c(ccc(c1)OC)OC
InChI
1S/C17H16N2O4S/c1-22-14-7-8-16(23-2)17(10-14)24(20,21)19-13-9-12-5-3-4-6-15(12)18-11-13/h3-11,19H,1-2H3
InChIKey
JZSPHTPWUXNQGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Chinolinylbenzolsulfonamid-Verbindung, die als potenter reversibler Inhibitor gegen die Aktivität der gewebeunspezifischen (TN, tissue-nonspecific) alkalischen Phosphatase (AP) wirkt (IC50 = 190 nM), wobei CYP2C19 das einzige andere bekannte Ziel ist, während er in über 250 Assays mit anderen Enzymen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf plazentare und intestinale APs (IC50 >100 µM), PHOSPHO1 Phosphatase und NPP1 Phosphodiesterase, keine oder nur eine geringe hemmende Wirkung zeigt. Kinetische Studien deuten darauf hin, dass die Hemmung in Bezug auf das Phosphat-Spendersubstrat unkompetitiv und in Bezug auf das Akzeptor-Substrat nicht-kompetitiv ist, was auf einen allosterischen Hemmungsmechanismus hinweist. Die subkutane Verabreichung an Ratten in vivo führt Berichten zufolge zu Plasmakonzentrationen des Inhibitors im therapeutischen Bereich (Cmax = 1,5 µg/ml 1 Stunde nach 4,13 mg/kg s.c.).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und bei (4 °C) lagern. Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Dahl, R., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 6919.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anthony W Tolcher et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 11(2) (2023-02-07)
Cluster of differentiation (CD)73-adenosine and transforming growth factor (TGF)-β pathways are involved in abrogated antitumor immune responses and can lead to protumor conditions. This Phase 1 study (NCT03954704) evaluated the safety, pharmacokinetics, pharmacodynamics, and efficacy of dalutrafusp alfa (also known
Andrew C Yang et al.
Nature, 583(7816), 425-430 (2020-07-03)
The vascular interface of the brain, known as the blood-brain barrier (BBB), is understood to maintain brain function in part via its low transcellular permeability1-3. Yet, recent studies have demonstrated that brain ageing is sensitive to circulatory proteins4,5. Thus, it is