material
TPE tubing (Inlet C-Flex), polycarbonate Luer lock, polypropylene clip (TTP clip), polypropylene tube (Fluid contact layer (conical tube)), polystyrene tube (Fluid contact layer (conical tube)), tubing (Female and male Luer-Lok®)
agency
according to ISO 11137 (sterilization), according to ISO Clean Room Class 8 conditions in a facility, certified by the ISO 14644-1 standards, meets USP 88 biological reactivity (all component materials)
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable: no
parameter
max. pressure at 0.50 bar (7.25 psi), 2-60 °C temp. range (36-140 °F)
volume × volume
15 mL × 50 mL
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
storage temp.
2-30°C
General description
When used in a single-use manufacturing process, a weldable option with C-Flex® tubing is available.
The NovaSeptum® GO Conical Tube Sampling Unit offers you flexibility while minimizing the risk of both product and process contamination.
Application
Features and Benefits
Packaging
Other Notes
Fluid contact layer (conical tube): Polystyrene (15mL) and Polypropylene (50mL), dip tube: LDPE (Low density polyethylene pharmalene FL20PH)
TTP clip Polypropylène (15mL only)
Tubing: Thermoplastic elastomer (TPE), Inlet C-Flex
Outlet Tubing: Female and male Luer-Lok®
Legal Information
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.