Sterile und aseptische Probenahmelösungen
Ein robuster Prozess mit gleichbleibend hoher Qualität hängt von zuverlässigen Probenahmeverfahren ab. Der Einsatz von sterilen und aseptischen Probenahmelösungen in pharmazeutischen und biopharmazeutischen Verfahren minimiert das Kontaminationsrisiko und ermöglicht eine genaue, repräsentative Probenahme für eine zuverlässige Prozesskontrolle. Unser Angebot umfasst innovative manuelle sterile und automatisierte aseptische Probenahmelösungen, welche die Effizienz und Zuverlässigkeit in jedem Schritt Ihres Prozesses verbessern.
Manuelle sterile Probenahme
Die geschlossene sterile Probenahme bietet Ihnen die Sicherheit, die Sie für die Probenahme in Ihrem Herstellungsprozess brauchen. NovaSeptum®-GO- und NovaSeptum®-SURe-Sterilprobenahmesysteme sind komplett geschlossene Probenahmelösungen, die das Risiko einer Kreuzkontamination signifikant verringern und Ihnen während Ihres Prozesses repräsentative Proben liefern. Lösungen umfassen NovaSeptum®-SURe-Sterilprobenahmesysteme für Herstellungsprozesse mit Single-Use-Technologie oder NovaSeptum®-GO-Sterilprobenahmesysteme, die für den Anschluss an eine Edelstahleinheit entwickelt wurden.
- Geschlossenes Design: Schützt die Integrität Ihres Prozesses und Ihrer Probe
- Einfache Handhabung: Plug&Play-Optionen mit verschiedenen Anschlüssen sowie einer Reihe von Behältern
Entdecken Sie NovaSeptum® SURe Systeme für Single-Use-Prozesse
Entdecken Sie NovaSeptum® GO Systeme für Edelstahlsysteme oder Multi-Use-Prozesse
Hier finden Sie das vollständige Produktangebot
Automatisierte aseptische Probenahme
Automatisierte Probenahmesysteme ermöglichen häufige Messungen mit maximaler Effizienz und minimaler Beteiligung des Bedienpersonals sowohl in vor- als auch in nachgelagerten Prozessen. Unsere MAST®-Autosampling-Lösung ermöglicht Online-Analysen nahezu in Echtzeit und unterstützt damit ein umfassendes Prozessverständnis und eine verbesserte Prozesssteuerung.
- Effizient: Erhöht die Häufigkeit der Probenahme, reduziert die Durchlaufzeiten und minimiert die Beteiligung des Bedienpersonals
- Zuverlässig: Gewährleistet einen schnellen Probentransfer und die Rückverfolgbarkeit bei gleichzeitiger Wahrung der Sterilität der Probenquelle
ROBUSTE PROBENNAHME FÜR JEDEN SCHRITT IHRES ASEPTISCHEN HERSTELLUNGSPROZESSES
Vom Bioreaktor bis zur Endabfüllung liefert die sterile Probenahme mit Produkten der Marke NovaSeptum® biopharmazeutischen Herstellern konsistente und repräsentative Proben zur Analyse von pH-Wert, Leitfähigkeit, Zellviabilität und Metaboliten und zur Überwachung der Keimbelastung und des Endotoxingehalts.
Überwachung und Anpassung der Prozessparameter durch Probenahme für pH-Wert, Osmolalität und/oder Leitfähigkeit.
Ermöglicht die Zugabe von aseptischen Flüssigkeiten zum Einstellen oder Speisen Ihres Prozesses.
Hervorragende Wiederfindung von Mikroorganismen aus allen Probenahmebehältern; mit Inline-Anschlusshaltern, die das Hinzufügen zusätzlicher Schritte zur Überwachung der Keimbelastung erleichtern.
Einfache Überwachung von Keimbelastung, Endotoxinen und Qualität vor dem nächsten Verarbeitungsschritt zum Schutz teurer Harze vor Verunreinigungen.
Probenahme zum Nachweis der Wirksamkeit Ihrer Sterilfiltration, validierte Probenahmebehälter, die keine Auswirkungen auf die Endotoxinwiederfindung haben, Minimierung des Probenvolumens wertvoller Produkte.
Nahtlose Integration in Ihren Endabfüllprozess, hohe Sicherheit, repräsentative Proben.
Vor der Auswahl der passenden Probenahmelösung für Ihren Single-Use-Prozess ist zunächst Ihre bevorzugte Anschlussart zu berücksichtigen: Heatwelding oder aseptische Verbindung. Das vorgefertigte System wird anschließend durch einen C-Flex® Schlauch oder einen AseptiQuik® Anschluss in Ihren Prozess integriert.
Anschließend identifizieren Sie den geeigneten Probenahmebehälter auf der Grundlage von Probenvolumen, Art des Assays, Lagerbedingungen und anderen wichtigen Parametern in Ihrem Probenahmeplan. Unsere NovaSeptum®-SURe-Sterilprobenahmesysteme sind Standard-Einzel- und -Manifold-Einheiten mit drei oder fünf Behältern, die als Beutel, Flaschen, Spritzen oder konische Röhrchen erhältlich sind.
Wählen Sie den Halter, der zu Ihrem Verfahren passt: Tri-Clamp (TC), In-Line oder In-Gold®. TC-Halter sind auch mit verschiedenen Behältertypen vorkonfiguriert erhältlich
Wählen Sie aus einer Reihe von Flaschen, Beuteln, Spritzen und konischen Röhrchen aus. Diese stehen in verschiedenen Größen und Konfigurationen zur Verfügung – für die Einzelprobenahme, per Manifold oder vorkonfiguriert.
Stellen Sie sicher, dass der gesamte Prozess steril abläuft. Trennen Sie Ihre Proben mit der Novaseptum® Hand-Crimpzange.
Um die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren, bieten wir Zubehör wie Beutelgestelle, Anschlussstecker und Sicherheitstags an.
Die MAST®-Autosampling-Lösung ist ein fortschrittliches, automatisiertes, aseptisches Probenahmeinstrument, das zur Verbesserung der Effizienz und Kontrolle in biopharmazeutischen Prozessen entwickelt wurde. Diese vielseitige Lösung ermöglicht die direkte Entnahme und Weiterleitung von Proben aus verschiedenen Quellen an unterschiedliche Analyseziele und verkürzt so die Durchlaufzeiten, reduziert die Beteiligung des Bedienpersonals und minimiert das Kontaminationsrisiko. Sie lässt sich für eine umfassende Überwachung nahtlos mit anderen Instrumenten der Prozessanalysetechnologie (PAT) integrieren und ist für verschiedene Prozesse und Maßstäbe konfigurierbar. Als GMP-fähige Lösung gewährleistet sie die Einhaltung strenger Vorschriften und bietet gleichzeitig Online-Analysen kritischer Prozessparameter nahezu in Echtzeit sowie eine effiziente Ressourcennutzung.
Zugehörige Videos
Zugehörige Produktressourcen
- White Paper: Aseptic Process Sampling Risk Mitigation – A Regulatory Perspective
There are significant consequences associated with microbial contamination during biopharmaceutical manufacturing. Contamination increases risks for the operator, the company, and potentially the patient, all of which can result in significant negative impact.
- Application Note: Microbial Integrity of NovaSeptum® Sampling Systems upon Performance of Multiple Sampling Actuations
The NovaSeptum® and NovaSeptum® GO sampling systems are a family of products designed for singleuse sterile sampling throughout the biomanufacturing process.
- User Guide: NovaSeptum® and NovaSeptum® GO Sampling Units
This user guide provides installation and use instructions
- Datasheet: NovaSeptum® GO Sterile Sampling System
To demonstrate the safety and integrity of your product, you need a standard-setting sampling solution that provides the flexibility to sample throughout your entire process. I
- Datasheet: NovaSeptum® SURe Sterile Sampling Assemblies
NovaSeptum® SURe single-use sterile sampling assemblies are designed to protect your single-use process from potential cross-contamination ensuring representative samples.
- Brochure: NovaSeptum® GO Sterile Sampling System
Continuing to set the sampling standard, our NovaSeptum® GO sterile sampling system is equipped with additional features for even safer sampling throughout your entire process.
- Technical article: Enhance Bioprocess Sampling with MAST® Autosampling Solution
Explore the MAST® Autosampling Solution for efficient, automated sampling in bioprocesses, supporting higher measurement frequency and reduced process risk.
- Datasheet: MAST® Autosampling Solution
The MAST® Autosampling Solution is a versatile & modality-agnostic aseptic autosampling solution for reliable on-line and near real-time sample analysis.
- White Paper: Automated Aseptic Sampling for Accelerated Access to Process and Quality Data in Upstream Bioprocessing
This white paper focuses on PAT and the use of automated sampling technology to accelerate analytical and quality control methods and provide an approach for access to in-line data to monitor processes in real time.
- Application Note: Enabling Accelerated Raman Model Calibration for Seamless and Reproducible Real-Time Monitoring by Combining Raman and Automated Sampling Technologies
Explore how automated sampling can accelerate the integration of a Raman analyzer for a bioreactor application, speeding up the Raman model building phase, and facilitating in-line, real-time monitoring of critical process parameters (CPPs) and critical quality attributes (CQAs) during the manufacturing process.
- White Paper: Accelerate Process Development with Automated Aseptic Sampling
This whitepaper describes evaluation of the MAST® Autosampling Solution as part of an automated PAT system implemented by Takeda Pharmaceuticals.