Wichtige Dokumente
572635
Sigma-Aldrich
SU6656, CAS-Nr. 330161-87-0, Calbiochem
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Src family kinase inhibitor.
Synonym(e):
SU6656, CAS-Nr. 330161-87-0, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
burnt orange
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10+
InChIKey
LOGJQOUIVKBFGH-MHWRWJLKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, zellpermeabler, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor von Kinasen der Src-Familie. Hemmt Src (IC50 = 280 nM), sowie die eng verwandten Kinasen Fyn (IC50 = 170 nM), Ja E (IC50 = 20 nM) und Lyn (IC50 = 130 nM). Wirkt als schwacher Inhibitor von Lck (IC50 = 688 µM) und PDGF-Rezeptor-Kinase (IC50 >10 µM). Eine 10-mM-Lösung (500 µg/135 µl) von SU6656 (Kat.-Nr. 572636) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Ein potenter, zellpermeabler, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor von Proteintyrosinkinasen der Src-Familie. Hemmt Src (IC50 = 280 nM), sowie die eng verwandten Kinasen Fyn (IC50 = 170 nM), Ja E (IC50 = 20 nM) und Lyn (IC50 = 130 nM). Die Hemmung ist in Bezug auf ATP kompetitiv. Hat nur eine triviale Wirkung auf Lck (IC50 6,88 µM). Beeinträchtigt nicht die Aktivität der PDGF-β Rezeptorkinase (IC50 ≥10 µM) und der IGF-1-Rezeptorkinase (IC50 ≥20 µM).
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 280 nM, 170 nM, 20 nM und 130 nM gegen Src, Fyn, Yes und Lyn.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Bowman, T., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 7319.
Blake, R.A., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 9018.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ning Wu et al.
Cell reports, 30(4), 1129-1140 (2020-01-30)
Plasma membrane damage and cell death during processes such as necroptosis and apoptosis result from cues originating intracellularly. However, death caused by pore-forming agents, like bacterial toxins or complement, is due to direct external injury to the plasma membrane. To