56766-M
Spermidin, Trihydrochlorid, CAS-Nr. 334-50-9, Calbiochem
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation.
Synonym(e):
Spermidin, Trihydrochlorid, CAS-Nr. 334-50-9, Calbiochem
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: soluble
water: soluble
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H3]
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChIKey
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmt die neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
He, Y., et al. 1993. Eur. J. Biochem. 217, 89.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable