Wichtige Dokumente
S3256
Spermin
≥97%
Synonym(e):
N,N′-Bis-(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutan, Gerontin, Musculamin, Neuridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
microbial
synthetic
Qualitätsniveau
Beschreibung
form: solid or semisolid
Assay
≥97%
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-30 (lit.)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
InChIKey
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Grin2a(24409)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Agonist für den Inositol-1,4,5-Trisphosphat-Rezeptor (IP3R)/das glucoseregulierte Protein 75 (Grp75)/den spannungsabhängigen Anionenkanal 1 (VDAC1)/den mitochondrialen Calcium-Uniporter (MCU) zur Aktivierung von MCU in Maus-Podozyten
- bei der biolistischen Transfektion von Filarialparasiten
- für die Produktion von adenoassoziierten Viren (AAV)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?