Wichtige Dokumente
559388
Millipore
SB 202190
≥98% (HPLC), solid, p38 MAP kinase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
SB 202190
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14FN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
SB 202190, SB 202190, CAS 152121-30-7, is a potent, reversible, competitive inhibitor of p38. Inhibits p38 phosphorylation of myelin basic protein. Blocks the activity of p38β (Ki = 16 nM; IC₅₀ = 350 nM).
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
16 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C2=C(NC(=C4C=CC(=O)C=C4)N2)c3ccncc3
InChI
1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,23-24H
InChIKey
NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, reversibler, konkurrierender und zellpermeabler Inhibitor der p38-MAP-Kinase. Hemmt die p38-Phosphorylierung von Myelinbasisprotein (MBP) ohne Auswirkung auf die Aktivität der ERK- oder JNK-MAP-Kinase-Untergruppen. Hemmt auch die Kinaseaktivität der p38β; (Ki = 16 nM; IC50 = 350 nM) und p38 Phosphorylierung des aktivierenden Transkriptionsfaktors 2 (ATF-2; IC50 = 280 nM). Blockiert LPS-induzierte TNF-α; und Interleukin-Biosynthese. Induziert laut Berichten die Rezeptorexpression in Hep52-Zellen. Eine 1 mg/ml-Lösung von SB 202190 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-559397&;#124;[/islink]">;559397<;/A>;) in wasserfreiem DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Ein potenter, reversibler, konkurrierender und zellpermeabler Inhibitor der p38-MAP-Kinase. Hemmt die p38-Phosphorylierung von Myelinbasisprotein (MBP) ohne Auswirkung auf die Aktivität der ERK- oder JNK-MAP-Kinase-Untergruppen. Hemmt auch die Kinaseaktivität der p38β; (Ki = 16 nM; IC50 = 350 nM) und p38 Phosphorylierung des aktivierenden Transkriptionsfaktors 2 (ATF-2; IC50 = 280 nM). Blockiert LPS-induzierte TNF-α; und Interleukin-Biosynthese. Induziert laut Berichten die Rezeptorexpression in Hep52-Zellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
p38β;
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 350 nM gegen die Kinaseaktivität von p38β;; 280 nM gegen die p38 Phosphorylierung des aktivierenden Transkriptionsfaktors 2 (ATF-2)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J.351, 95.
Ajizian, S.J., et al. 1999. J. Infect. Dis.179, 939.
Singh, R.P., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 19593.
Wang, S.W., et al. 1999. Inflamm. Res.48, 533.
Gallagher, T.F., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 49.
LoGrasso, P.V., et al. 1997. Biochem. 36, 10422.
Jiang, Y., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 17920.
Kramer, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 27723.
Li, Z., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res.Commun. 228, 334.
Lee, J.C., et al. 1994. Nature 372, 739.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brooke Wang et al.
Current protocols, 4(4), e1027-e1027 (2024-04-08)
The development of patient-derived intestinal organoids represents an invaluable model for simulating the native human intestinal epithelium. These stem cell-rich cultures outperform commonly used cell lines like Caco-2 and HT29-MTX in reflecting the cellular diversity of the native intestinal epithelium
Muya Zhou et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 10(25), e2301059-e2301059 (2023-07-03)
When circulating tumor cells (CTCs) travel in circulation, they can be killed by detachment-induced anoikis and fluidic shear stress (SS)-mediated apoptosis. Circulatory treatment, which can make CTCs detached but also generate SS, can increase metastasis of cancer cells. To identify
Christina L Sherry et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 178(2), 663-670 (2007-01-05)
Dysregulated inflammation is a complication of type 2 diabetes (T2D). In this study, we show that augmented LPS-induced TNF-alpha production by resident peritoneal macrophages (PerMphi) in type 2 diabetic (db/db) mice is dependent on elevated glucose and requires p38 MAPK.
Trine Bertelsen et al.
Annals of dermatology, 33(2), 122-130 (2021-05-04)
Interleukin (IL)-19 and IL-20 are important members of the IL-10 cytokine family, which are known to play a role in inflammatory processes. Both anti-IL-19 and -IL-20 targeting drugs have been suggested in the treatment of inflammatory diseases such as psoriasis
Maike Mose et al.
Experimental dermatology, 22(7), 476-481 (2013-06-27)
The antimicrobial peptide S100A8 is known to be upregulated in lesional psoriatic skin compared with non-lesional psoriatic skin and is believed to play a role in the pathogenesis of psoriasis. However, little is known about the signalling pathways involved in