Wichtige Dokumente
557324
Sigma-Aldrich
Riluzol
A cell-permeable benzothiazole compound that potently inhibits glutamate release and blocks Na+ channels.
Synonym(e):
Riluzol, 2-Amin-6-(trifluormethoxy)benzothiazol, PK 26124
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5F3N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
HCl: 0.1 N
DMSO: 40 mg/mL
Kationenspuren
heavy metals: ≤20 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)Oc1cc2[s]c(nc2cc1)N
InChI
1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
InChIKey
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Benzothiazol-Verbindung, die eine starke Hemmung der Glutamatfreisetzung bewirkt und die Na+ Kanäle blockiert. Berichten zufolge wirkt es als Inhibitor der Polyglutaminaggregation und stimuliert die Synthese des Nervenwachstumsfaktors (NGF), des aus dem Gehirn stammenden neurotrophen Faktors (BDNF) und des aus Gliazellen stammenden neurotrophen Faktors (GDNF) in murinen Astrozytenkulturen. Bietet eine neuroprotektive Wirkung, verlangsamt den Krankheitsfortschritt bei Patienten mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) und verlängert das Überleben bei Tiermodellen mit Huntington-Krankheit (HD).
Eine zellpermeable Benzothiazol-Verbindung, die eine starke Hemmung der Glutamatfreisetzung bewirkt und die Na+ Kanäle blockiert. Wirkt als Inhibitor der Polyglutaminaggregation und stimuliert die Synthese von NGF, BDNF und GDNF in murinen Astrozytenkulturen. Berichten zufolge bietet es eine neuroprotektive Wirkung, verlangsamt den Krankheitsfortschritt bei Patienten mit ALS (amyotropher Lateralsklerose) und verlängert das Überleben bei Tiermodellen mit HD (Huntington-Krankheit).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Hemmt die Glutamatfreisetzung und blockiert die Na+ Kanäle
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Heiser, V., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 16400.
Schiefer, J., et al. 2002. Mov. Disord.17, 748.
Mizuta, I., et al. 2001. Neurosci. Lett.310, 117.
Louvel, E., et al. 1997. Trends Pharmacol. Sci.18, 196.
Mizoule, J., et al. 1985. Neuropharmacology24, 767.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ken-Ichi Dewa et al.
Nature communications, 15(1), 458-458 (2024-02-02)
In the central nervous system, astrocytes enable appropriate synapse function through glutamate clearance from the synaptic cleft; however, it remains unclear how astrocytic glutamate transporters function at peri-synaptic contact. Here, we report that Down syndrome cell adhesion molecule (DSCAM) in