555552
Rho-Kinase-Inhibitor
InSolution, ≥95%
Synonym(e):
InSolution Rho-Kinaseinhibitor
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Der InSolution-Rho-Kinaseinhibitor steuert die biologische Aktivität von Rho-Kinase. Das kleine Molekül/der Inhibitor wird primär für Phosphorylierungs- & und Dephosphorylierungsanwendungen eingesetzt.
Eine zellpermeable Isochinolin-Sulfonamid-Verbindung, die als hochspezifischer, potenter und ATP-kompetitiver Inhibitor der G-Protein-Rho-assoziierten Kinase (ROCK; Ki = 1,6 nM) wirkt. Hemmt andere Serin-/Theonin-Kinasen nur bei höheren Konzentrationen (Ki = 630 nM für PKA, 9,27 µM für PKC und 10,1 µM für MLCK). Zeigte eine selektive Blockade der Lysophosphatsäure-induzierten, aber nicht der PDBu-induzierten Phosphorylierung von myristoyliertem Alanin-reichem C-Kinase-Substrat (MARCKS) in NT-2-Zellen (IC50 = 2,5 µM). Berichten zufolge ein potenterer und selektiverer Inhibitor als Y-27632 (Kat.-Nr. 688000 & 688001).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
ROCK
ROCK
Produkt konkurriert mit ATP.
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 1,6 nM gegen Rho-assoziierte Kinase (ROCK)
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Physikalische Form
Eine 10-mM-Lösung (500 µg/128 µl) von Rho-Kinaseinhibitor (Kat. Nr. 555550) in H₂O.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Ikenoya, M., et al. 2002. J. Neurochem.81, 9.
Sasaki, Y., et al. 2002. Pharmacol. Ther.93, 225.
Sasaki, Y., et al. 2002. Pharmacol. Ther.93, 225.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Biology, 11(10) (2022-10-28)
TNBC represents the most aggressive breast cancer subtype. Although cancer stem cells (CSCs) are a minor fraction of all cancer cells, they are highly cancerous when compared to their non-stem counterparts, playing a major role in tumor recurrence and metastasis.
Nature, 585(7823), 113-118 (2020-08-21)
Cancer cells, including melanoma cells, often metastasize regionally through the lymphatic system before metastasizing systemically through the blood1-4; however, the reason for this is unclear. Here we show that melanoma cells in lymph experience less oxidative stress and form more
International journal of molecular sciences, 21(2) (2020-01-16)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is a subtype of breast cancer characterized by the absence of estrogen and progesterone receptors (ER, PR) and lacking an overexpression of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Apart from this lack of therapeutic targets
Cancer immunology research, 11(6), 810-829 (2023-05-04)
There are no targeted therapies for patients with triple-negative breast cancer (TNBC). TNBC is enriched in breast cancer stem cells (BCSC), which play a key role in metastasis, chemoresistance, relapse, and mortality. γδ T cells hold great potential in immunotherapy