5.30535
RPA Inhibitor, TDRL-505
Synonym(e):
RPA Inhibitor, TDRL-505, Replication Protein A Inhibitor, Pot1 Inhibitor, Protection of Telemeres Protein 1 Inhibitor, TDRL505
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCOC1=CC2=NC(=C(C=C2C=C1)C3CC(=NN3C(=O)CCC(=O)O)C4=CC=C(C=C4)Br)Cl
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Replication Protein A
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Shuck, S.C., and Turchi, J.J. 2010. Cancer Res.70, 3189.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable