Wichtige Dokumente
524653
Millipore
PBS-TWEEN® Tabletten
tablet, 140 mM NaCl, 3 mM KCl, 0.05% TWEEN 20 Detergent, 10 mM phosphate buffer, pH 7.4 at 25°C
Synonym(e):
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung – TWEEN® 20 Tabletten
About This Item
UNSPSC-Code:
41105319
NACRES:
NA.25
product name
PBS-TWEEN® Tabletten, Dissolve one tablet in 1 liter of deionized water to yield 140 mM NaCl, 3 mM KCl, 0.05% TWEEN 20 Detergent, 10 mM phosphate buffer, pH 7.4 at 25°C. Note: 1 each = 10 tablets.
Qualitätsniveau
Form
tablet
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
deionized water: 1 tablet/liter
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Eine (1) in 1 Liter entionisiertem Wasser aufgelöste Tablette ergibt 140 mM NaCl, 3 mM KCl, 0,05 % des Detergens TWEEN® 20, 10 mM Phosphatpuffer, pH-Wert von 7,4 bei 25 °C. Hinweis: 1 Einheit = 10 Tabletten.
Zur Verwendung in Immunassay-Anwendungen entwickelt. Eine (1) in 1 Liter entionisiertem H2O aufgelöste Tablette ergibt 140 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 0,05 % des Detergens TWEEN® 20 und 10 mM Phosphatpuffer, pH-Wert von 7,4 bei 25 °C. Hinweis: 1 Einheit = 10 Tabletten.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank (bei 4 °C) oder nach einer Filtersterilisierung bei Raumtemperatur (20 °C) lagern.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3