Merck
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS)
Eine kleine weiße Kunststoffflasche mit rotem Verschluss und der Kennzeichnung „Phosphate buffered saline solution“ in schwarzem Text.
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung oder PBS-Lösung ist eine Kombination aus Wasser und Salzen. Es handelt sich um eine ungiftige Lösung und wird in vielen Laboren verwendet. Standard-PBS besteht üblicherweise aus Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat. Der Standard-pH-Wert von PBS-Formulierungen schwankt zwischen 7 und 7,4.
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) in der Zellkultur
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) ist eine isotonische Lösung, die im Gegensatz zu Wasser die Ruptur von Zellen oder das Schrumpfen von Zellen aufgrund von Osmose verhindert und für Zellen ungiftig ist. Daher wird sie häufig in der Zellkulturherstellung und der vorgelagerten Prozessentwicklung eingesetzt. Sie hält den pH-Wert der Zellen in Nährmedien aufrecht und kann den Zellen vor der Ablösung auch Serum entziehen. PBS wurde als geeignetes Übertragungsmedium für das schwere akute respiratorische Syndrom Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) für eine Dauer von bis zu 7 Tagen untersucht. Sie eignet sich für die Fixierung und Immunfärbung in Zellkulturanwendungen. PBS kann auch zur Gewinnung von Spermatozoen aus Vaginalabstrichen verwendet werden.
Dulbeccos phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS)
Dulbeccos phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung, die in Zellkulturanwendungen eine wichtige Rolle spielt. Sie trägt zur Aufrechterhaltung des intra- und extrazellulären osmotischen Gleichgewichts bei und dient als verdünnendes, spülendes und transportierendes Agenz. Zusätzlich bietet DPBS ein Puffersystem, um das Medium im physiologischen pH-Bereich von 7,2 bis 7,6 zu halten. DBPS hält den normalen Zellstoffwechsel aufrecht, indem es sich mit bestimmten Kohlenhydraten wie Glukose verbindet, um den Zellen Energie zu liefern. Außerdem versorgt es die Zellen mit lebenswichtigen anorganischen Ionen und Wasser und unterstützt so ihre reibungslose Funktion. DBPS kann, muss aber nicht Calciumchlorid und Magnesiumchlorid enthalten. Es kann bei Entnahme, Handhabung und Transfer menschlicher Embryonen und Gameten verwendet werden. DBPS findet auch in verschiedenen Bereichen Anwendung, z. B. bei der Zelldissoziation, Gewebedissektion und Immunfärbung.
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) als Verdünnungs-/Waschlösung
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) kann zum Resuspendieren lyophilisierter Pulver aus Zellkultursupplementen verwendet werden. Sie unterstützt auch bei der Verdünnung von Stammlösungen in Arbeitskonzentrationen. Darüber hinaus wird PBS als Waschpuffer in verschiedenen Bereichen wie Western Blotting, enzymgekoppelten Immunabsorptionsassays (ELISA), in der Immunhistochemie, Gewebedissoziation, Zellkultur, in hämatologischen und molekularbiologischen Verfahren verwendet. Sie eignet sich auch für die Resuspension und Ultraschallbehandlung von Bakterienzellen.
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) als Blockierungsmittel
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS), die Tween 20 enthält, dient als Blockierungsmittel in Western-Blotting- und ELISA-Techniken (enzymgekoppelter Immunabsorptionsassay).