Merck
52332
Sigma-Aldrich
Phenylmethylsulfonylfluorid
Phenylmethylsulfonyl Fluoride, CAS 329-98-6, is an irreversible inhibitor of serine proteases. It causes sulfonylation of the active-site serine residues.
Synonym(e):
Phenylmethylsulfonylfluorid, Benzylsulfonylfluorid, PMSF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7FO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
ethanol: soluble
isopropanol: soluble
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Nicht reversibler Inhibitor von Serinproteasen. Sein Wirkmechanismus ist analog dem von Diisopropylfluorphosphat. PMSF verursacht die Sulfonylierung der Serinreste an der aktiven Stelle. Berichten zufolge hemmt es auch die internukleosomale DNA-Fragmentierung bei unreifen Thymozyten. Ein verwandter, stabilerer Inhibitor ist AEBSF (Katalog-Nr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-101500">;101500<;/A>;).
Nicht reversibler Inhibitor von Serinproteasen. Sein Wirkmechanismus ist analog dem von Diisopropylfluorphosphat. PMSF verursacht die Sulfonylierung der Serinreste an der aktiven Stelle. Berichten zufolge hemmt es auch die internukleosomale DNA-Fragmentierung bei unreifen Thymozyten. Wirksam bei einer Konzentration von 50 µ;M.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Serinproteasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Korrosiv (L)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 9 Monate haltbar.
t½; = 1 Stunde bei pH 7,5. Effektive Konzentration: 50 μ;M.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Seitz, R., et al. 1993. Int. J. Cancer53, 514.
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell. Biol.71, 488.
Bourgain, R.H., et al. 1992. Adv. Exp. Med. Biol.316, 427.
Chang, C.T., et al. 1992. Biochem. Int.28, 707.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chongyuan Luo et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1112, 177-193 (2014-01-31)
Genome-wide quantitative profiling of chromatin modifications is a critical experimental approach to study epigenetic and transcriptional control mechanisms. Since first being reported in 2007, chromatin immunoprecipitation followed by high-throughput sequencing (ChIP-seq) has soon became a popular method-of-choice for profiling chromatin
Proximity Protein Labeling In Dictyostelium With Engineered Ascorbic Acid Peroxidase 2.
Takashima, et al.
Journal of biological methods, 10, e99010002-e99010002 (2023)
Xuejing Ma et al.
Biophysics reports, 9(1), 3-14 (2023-07-10)
Adipose triacylglycerol lipase (ATGL) is a dynamic lipid droplet-associated protein involved in cellular lipolysis, which is conserved from bacteria to humans. Recent methods that measure the enzymatic activity of ATGL in vitro are established using lipid emulsions. However, the lipid
Siqi Ming et al.
Frontiers in immunology, 12, 736269-736269 (2021-10-01)
Gastric CD4+T cells contribute to Helicobacter pylori (H. pylori)-induced gastritis by amplifying mucosal inflammation and exacerbating mucosal injuries. However, the pathogenic CD4+ T cell subset involved in gastritis and the potential regulators are still unclear. Here we identified an IL-21-producing
Ming Chang et al.
Bio-protocol, 7(8), e2227-e2227 (2017-04-20)
Arabidopsis pollen is an excellent system for answering important biological questions about the establishment and maintenance of cellular polarity and polar cell growth, because these processes are amenable to the genetic and genomic approaches that are readily available in Arabidopsis.