5.05156
SUMOylation Inhibitor III, 2-D08
Synonym(e):
SUMOylation Inhibitor III, 2-D08, 2-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 2D08, SUMO E2 Ubc9 Inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange-brown
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
SUMO E2-thioester complex
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Cotelle, N., et al. 1996. Free Radic. Biol. Med.20, 35.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable