Wichtige Dokumente
481001
Sigma-Aldrich
Anti-Neutrophile-Elastase-Kaninchen-pAk
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Neutrophil elastase antibody, Rabbit monoclonal antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ELANE(1991)
Allgemeine Beschreibung
Dieser Anti-Neutrophile-Elastase-Kaninchen-pAk ist zur Verwendung in ELISA, für Immunblotting sowie bei der Immunelektrophorese und Immunpräzipitation zum Nachweis der neutrophilen Elastase validiert.
Erkennt das Neutrophile-Elastase-Protein.
Mit Ammoniumsulfat ausgefällter polyklonaler Kaninchen-Antikörper. Erkennet die humane neutrophile Elastase.
Immunogen
Human
humane neutrophile Elastase
Anwendung
ELISA (≥; 1:1000)
Immunblotting (siehe Anmerkungen)
Immunelektrophorese (siehe Anmerkungen)
Immunpräzipitation (siehe Anmerkungen)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, pH-Wert 7,5.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Einzelbogen bei Immunelektrophorese gegen Neutrophilen-Granulat-Extrakt und humane neutrophile Elastase. Dieser Antikörper eignet sich Berichten zufolge auch für Immunblotting und Immunpräzipitation. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elaine F Kenny et al.
eLife, 6 (2017-06-03)
Neutrophils release neutrophil extracellular traps (NETs) which ensnare pathogens and have pathogenic functions in diverse diseases. We examined the NETosis pathways induced by five stimuli; PMA, the calcium ionophore A23187, nigericin, Candida albicans and Group B Streptococcus. We studied NET
Dae-goon Yoo et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(10), 4728-4738 (2014-04-18)
Cystic fibrosis (CF) airways are characterized by bacterial infections, excess mucus production, and robust neutrophil recruitment. The main CF airway pathogen is Pseudomonas aeruginosa. Neutrophils are not capable of clearing the infection. Neutrophil primary granule components, myeloperoxidase (MPO) and human
Transparent reporting of all GRADE criteria in clinical practice guidelines.
Nicole Boluyt et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 185(10), 1129-1129 (2012-05-17)
Volker Brinkmann et al.
Frontiers in immunology, 3, 413-413 (2013-01-15)
Neutrophil Extracellular Traps (NETs) consist of decondensed chromatin studded with granular and some cytoplasmic proteins. They are formed by activated neutrophil granulocytes, also called polymorphonuclear leukocytes (PMN) as the result of an active cell death program, named NETosis. NETosis can
Nancy McCartney-Francis et al.
Journal of leukocyte biology, 96(5), 917-929 (2014-07-18)
SLPI, a potent epithelial and myeloid-derived serine protease inhibitor with antimicrobial and anti-inflammatory functions, is induced by the intracellular parasite Leishmania major, and increased SLPI expression is evident within lesions that follow L. major infection. In contrast to self-resolving infection