Alle Fotos(1)
Key Documents
475956
Sigma-Aldrich
c-Myc-Inhibitor
The c-Myc Inhibitor, also referenced under CAS 403811-55-2, controls the biological activity of c-Myc.
Synonym(e):
c-Myc-Inhibitor, 10058-F4, (Z,E)-5-(4-Ethylbenzylidin)-2-Thioxothiazolidin-4-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NOS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 200 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H11NOS2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10-11(14)13-12(15)16-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+
InChIKey
SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Thiazolidinon-Verbindung, die spezifisch die c-Myc-Max-Interaktion hemmt und dadurch die Transaktivierung der auf c-Myc abzielenden Genexpression verhindert. Hemmt nachweislich das Wachstum von Tumorzellen in einer c-Myc-abhängigen Weise sowohl in vitro als auch in vivo (64 μ;M unter Verwendung von c-Myc-transfizierten Rat1a-Fibroblasten).
Eine zellpermeable Thiazolidinon-Verbindung, die spezifisch die c-Myc-Max-Interaktion hemmt und dadurch die Transaktivierung der auf c-Myc abzielenden Genexpression verhindert. Hemmt nachweislich das Wachstum von Tumorzellen in einer c-Myc-abhängigen Weise sowohl in vitro als auch in vivo (effektive Konzentration: 64 µ;M unter Verwendung c-Myc-transfizierter Rat1a-Fibroblasten).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
c-Myc
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Yin, X., et al. 2003. Oncogene22, 6151.
Rechtliche Hinweise
Wird unter der Lizenz des US-Patents 7,026,343 verkauft.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Andrea Arena et al.
Biomedicines, 10(4) (2022-04-24)
Multiple myeloma (MM) and primary effusion lymphoma (PEL) are aggressive hematological cancers, for which the search for new and more effective therapies is needed. Both cancers overexpress c-Myc and are highly dependent on this proto-oncogene for their survival. Although c-Myc
Roberta Gonnella et al.
Cancers, 15(23) (2023-12-09)
Heat shock proteins (HSPs) are highly expressed in cancer cells and represent a promising target in anti-cancer therapy. In this study, we investigated for the first time the expression of high-molecular-weight HSP110, belonging to the HSP70 family of proteins, in
Le Tran Phuc Khoa et al.
Nature communications, 15(1), 1721-1721 (2024-02-27)
Quiescence in stem cells is traditionally considered as a state of inactive dormancy or with poised potential. Naive mouse embryonic stem cells (ESCs) can enter quiescence spontaneously or upon inhibition of MYC or fatty acid oxidation, mimicking embryonic diapause in vivo.
Wei Fan et al.
eLife, 10 (2021-05-28)
Sphingolipids are important structural components of cell membranes and prominent signaling molecules controlling cell growth, differentiation, and apoptosis. Sphingolipids are particularly abundant in the brain, and defects in sphingolipid degradation are associated with several human neurodegenerative diseases. However, molecular mechanisms