Wichtige Dokumente
475828
Sigma-Aldrich
β₂-Mikroglobulin, human, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
rhβ₂M
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Form
lyophilized
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes, humanes β;2-Mikroglobulin, das am N-Terminus mit einer His•;Tag-Sequenz fusioniert und von E. coli exprimiert wird. Anschließend wird es mit CNBr gespalten, um die His•;Tag-Sequenz aufzulösen. Extrazelluläres Protein, das nicht kovalent mit den α;-Ketten von MHC-Molekülen der Klasse I verbunden ist. Wird als Marker für verschiedene Tumoren und für Nierenerkrankungen verwendet. Das gereinigte Protein funktioniert ähnlich wie das native Protein in In-vitro-Modellen der Verlängerung von Amyloidfibrillen.
Rekombinantes, humanes β;2-Mikroglobulin, das am N-Terminus mit einer His•;Tag-Sequenz fusioniert und von E. coli exprimiert wird. Anschließend wird es mit CNBr gespalten, um die His•;Tag-Sequenz aufzulösen. Extrazelluläres Protein, das nicht kovalent mit den α;-Ketten von MHC-Molekülen der Klasse I verbunden ist. Wird als Marker für verschiedene Tumoren und für Nierenerkrankungen verwendet. Das gereinigte Protein funktioniert ähnlich wie das native Protein in In-vitro-Modellen der Verlängerung von Amyloidfibrillen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Hinweis zur Analyse
Einzelbande mittels SDS-PAGE
Sonstige Hinweise
Sugg, S.V., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78, 6613.
Berggard, I., and Bearn, G. 1968. J. Biol. Chem. 243, 4095.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Naomi Issler et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 33(4), 732-745 (2022-02-13)
The endocytic reabsorption of proteins in the proximal tubule requires a complex machinery and defects can lead to tubular proteinuria. The precise mechanisms of endocytosis and processing of receptors and cargo are incompletely understood. EHD1 belongs to a family of