Wichtige Dokumente
475823-M
Sigma-Aldrich
β₂-Mikroglobulin, menschlicher Urin
Synonym(e):
β₂M
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.28
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natives β;2-Mikroglobulin aus menschlichem Urin. Ein nützlicher Marker für die Bestimmung des Fortschreitens von AIDS bei HIV-infizierten Personen. Erhöhte Werte können auch auf eine verstärkte Proliferation von Tumormassen hinweisen.
Natives β;2-Mikroglobulin aus menschlichem Urin. Einkettiges Polypeptid, das die konstante Komponente des MHC der Klasse I ist, der sich auf den meisten kernhaltigen Zellen befindet. Zudem ist es ein normaler Bestandteil von Serum und Urin. Erhöhte Werte dieses Proteins im Serum werden als Marker für Beeinträchtigungen der Nierenfunktion und eine Reihe von lymphoproliferativen Erkrankungen verwendet.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, 150 mM NaCl, 20 mM Phosphatpuffer, pH 7,3.
Angaben zur Herstellung
Aus Urin hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen kann das Produkt bis zu 6 Monate lang bei 4 °;C gelagert werden.
Sonstige Hinweise
Zabay, J.M., et al. 1995. J. Acquired Immune Defic. Syndr. Hum. Retrovirol. 8, 266.
Mady, B.J., et al. 1991. J. Immunol.147, 3139.
Lampson, L.A. 1990. J. Immunol. 144, 512.
Calzia, R., et al. 1989. Adv. Exp. Med. Biol.257, 225.
Ninomiya, Y., and Arakawa, M. 1989. Diabetes Res.10, 129.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable