Merck
46-713MAG
Millipore
MILLIPLEX® MAP ß-Tubulin Total Magnetic Bead MAPmate - Cell Signaling Singleplex- oder Multiplex-Assay
Synonym(e):
Cell Signaling MAPmate, Magnetic Bead MAPmate, ß-Tubulin Magnetic Bead Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Kompatibilität
configured for Single Plex
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Allgemeine Beschreibung
Das MILLIPLEX MAP Total ß-Tubulin Magnetic Bead MAPmates Paar wird in Verbindung mit dem MILLIPLEX MAP Zellsignal-Puffer- und Detektionskit verwendet, um das Vorhandensein von Total b-Tubulin in Zelllysaten mit dem Luminex® 100 IS-, 200- oder HTS-System nachzuweisen. Jedes MAPmates-Paar wird einzeln bestellt und kann für die gleichzeitige Multiplex-Analyse von zellulären Ereignissen kombiniert werden. Das MILLIPLEX MAP Zellsignal-Puffer- und Detektionskit wird separat bestellt und besteht aus einem gemeinsamen Satz von Reagenzien, die für die Durchführung von MAPmates-Assays benötigt werden. Der Detektionsassay ist eine schnelle und bequeme Alternative zu Western Blotting und Immunpräzipitation. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 100 Einzeltests. Das MILLIPLEX MAP HeLa-Zell-Lysat: Die im MILLIPLEX MAP Zellsignal-Puffer- und Detektionskit enthaltene unstimulierte Probe kann als unstimulierte Kontrolle für dieses Target verwendet werden.
Anwendung
Forschungskategorie
Zellsignalwege
Mit den MAPmate Singleplexen können Sie Ihr eigenes Zellsignalisierungspanel entwickeln. Der für dieses Kit verfügbare Analyt ist β;-Tubulin.
Verwendet für den Nachweis/die Quantifizierung von:β;-Tubulin
Komponenten
MILLIPLEX MAP Anti-Total β;-Tubulin, Biotin (20X)
MILLIPLEX MAP Anti-β;-Tubulin Magnetic Beads (20X)
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 C.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MAPMATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle