Wichtige Dokumente
444289
Sigma-Aldrich
Marimastat
An orally active peptidyl hydroxamate-based broad-spectrum MMP inhibitor that targets both the substrate binding site and the active-site Zn2+.
Synonym(e):
Marimastat, (2S,3R)-N⁴-((1S)-2,2-Dimethyl-1-((methylamino)carbonyl)propyl)-N¹,2-Hydroxy-3-(2-methylpropyl)butandiamid, BB-2516
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H29N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (NMR)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(O)C(=O)[C@@H](O)[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)(C)C)C(=O)NC
InChI
1S/C15H29N3O5/c1-8(2)7-9(10(19)13(21)18-23)12(20)17-11(14(22)16-6)15(3,4)5/h8-11,19,23H,7H2,1-6H3,(H,16,22)(H,17,20)(H,18,21)/t9-,10+,11-/m1/s1
InChIKey
OCSMOTCMPXTDND-OUAUKWLOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein oral aktiver MMP-Inhibitor auf Peptidylhydroxamat-Basis mit breitem Spektrum (IC50 in nM = 5, 6, 200, 20, 2, 1,8 und 3,8 für MMP-1, -2, -3, -7, -8, -14 bzw. TACE), der sowohl auf die Substratbindungsstelle als auch auf die aktive Stelle Zn2+ abzielt. Marimastat wird häufig für die Untersuchung der Beteiligung von MMPs an verschiedenen zellulären und pathologischen Prozessen verwendet, sowohl in vitro als auch in vivo.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hansen, H.P., et al. 2002. Int. J. Cancer98, 210.
Tsuji, F., et al. 2002. Cytokine17, 294.
Barlaam, B., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 4890.
Whittaker, M., et al. 1999. Chem. Rev.99, 2735.
Rasmussen, H.S., and McCann, P.P. 1997. Pharmacol. Ther.75, 69.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable