Alle Fotos(1)
Key Documents
444287
Sigma-Aldrich
MMP-13, menschlich, rekombinant, aktiv
Synonym(e):
Matrix metalloproteinase 13
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Form
liquid
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥50 mU/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes humanes MMP-13. MMP-13 ist ein Kollagenase-3-Enzym, das eine Reihe von extrazellulären Matrixproteinen abbaut, darunter die Kollagentypen I, II, III, IV, IX, X und XIV, Gelatine, Aggrecan, Perlecan und Fibronectin. Es unterscheidet sich von anderen humanen Kollagenasen dadurch, dass es effektiv Kollagen vom Typ II abbaut. Die Bedeutung von MMP-13 wird noch verstärkt durch Berichte, wonach es ein Biomarker für eine schlechte Prognose bei vielen Karzinomen und anderen Krebsarten ist.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an APMA-aktiviertem Enzym, die 1 µ;mol MCA-Pro-Leu-Lys-Gly-Leu-DPA-Ala-Arg-NH₂; (Katalognr. 03-32-5032) bei 37 °;C und einem pH-Wert von 7,5 hydrolysiert.
Physikalische Form
In 50 mM HEPES, 10 mM CaCl₂;, 20 % Glycerin, 0,005 %iges BRIJ®-35 Detergens, pH 7,5. APMA-frei.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Sonstige Hinweise
Freije, M.P.S., et al. 1994. J. Biol. Chem.269,16766.
Rechtliche Hinweise
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable