Alle Fotos(1)
Key Documents
444283
Sigma-Aldrich
MMP-13-Inhibitor
The MMP-13 Inhibitor, also referenced under CAS 544678-85-5, controls the biological activity of MMP-13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
MMP-13-Inhibitor, Pyrimidin-4,6-dicarbonsäure, bis-(4-Fluor-3-methyl-benzylamid)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20F2N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.42
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C22H20F2N4O2/c1-13-7-15(3-5-17(13)23)10-25-21(29)19-9-20(28-12-27-19)22(30)26-11-16-4-6-18(24)14(2)8-16/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3,(H,25,29)(H,26,30)
InChIKey
PYFRREJCFXFNRR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter Inhibitor der MMP-13-Aktivität (IC50 = 8 nM) mit erwarteter Selektivität gegenüber MMP-1, -2, -3, -7, -8, -9, -10, -12, -14 und -16, wie durch Konformationsstrukturanalyse bestimmt. Bindet nachweislich an die MMP-13-katalytische Domäne und wirkt als Nicht-Zink-Chelatbildner-Inhibitor.
Eine Pyrimidindicarboxamid-Verbindung, die die MMP-13-Aktivität stark hemmt (IC50 = 8 nM) mit erwarteter Selektivität gegenüber MMP-1, -2, -3, -7, -8, -9, -10, -12, -14 und -16, wie durch Konformationsstrukturanalyse bestimmt. Bindet nachweislich an die MMP-13-katalytische Domäne und wirkt als Nicht-Zink-Chelatbildner-Inhibitor.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
MMP-13-Aktivität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 8 nM gegen MMP-13
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Unmittelbar vor der Verwendung weiter in Puffer verdünnen.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Engel, C.K., et al. 2005. Chem. Biol.12, 181.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christian K Engel et al.
Chemistry & biology, 12(2), 181-189 (2005-03-01)
Inhibitors for matrix metalloproteinases (MMPs) are under investigation for the treatment of cancer, arthritis, and cardiovascular disease. Here, we report a class of highly selective MMP-13 inhibitors (pyrimidine dicarboxamides) that exhibit no detectable activity against other MMPs. The high-resolution X-ray
Spenser S Smith et al.
eLife, 11 (2022-06-07)
Precise developmental control of jaw length is critical for survival, but underlying molecular mechanisms remain poorly understood. The jaw skeleton arises from neural crest mesenchyme (NCM), and we previously demonstrated that these progenitor cells express more bone-resorbing enzymes including Matrix
Kristina Viiklepp et al.
The Journal of investigative dermatology (2021-11-11)
Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) is the most common metastatic skin cancer with increasing incidence worldwide. Previous studies have demonstrated the role of complement system in cSCC progression. In this study we have investigated the mechanistic role of serine protease