Wichtige Dokumente
401393
Sigma-Aldrich
Schwer- und leichtkettenspezifisches Kaninchen-Anti- Kaninchen-IgG-Antikörper-Peroxidase-Konjugat
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Goat IgG antibody, Goat anti-rabbit IgG, Peroxidase conjugate
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
0.02% thimerosal as preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Dieses schwer- und leichtkettenspezifische Ziegen-Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper-Peroxidase-Konjugat ist zur Verwendung bei der Immunelektrophorese im Rahmen von Enzym-Immunassays zum Nachweis von schwer- und leichtkettenspezifischem Kaninchen-IgG validiert.
Mit Rinder-, Pferde-, Human- und Mäuseserumproteinen adsorbiert.
Mit Rinder-, Pferde-, Human- und Mäuseserumproteinen adsorbierter und an Meerrettich-Peroxidase konjugierter, immunaffinitätsgereinigter polyklonaler Ziegenantikörper. Erkennt Kaninchen-IgG, schwere und leichte Ketten.
Immunogen
Kaninchen
Anwendung
Enzym-Immunassay (1:10.000)
Immunelektrophorese (siehe Anmerkungen)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 10 mM PBS, 0,5 mM EDTA, 10 % Mannose, 2 % Saccharose, 1 % BSA, pH-Wert 7,6.
Sonstige Hinweise
Monospezifisch für Kaninchen-IgG, schwere und leichte Ketten, was mittels Immunelektrophorese gegenüber normalem Kaninchenserum ermittelt wurde. Kreuzreaktivität mit normalem Rinder-, Pferde-, Human- und Mäuseserum: <;2 % gemäß direktem Festphasen-Immunassay. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Um das Verbot von The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC) zum Verkauf von mit Quecksilber versetzten Produkten einzuhalten, darf dieses Produkt in den folgenden US-Staaten nicht verkauft werden: Rhode Island und Connecticut.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Niku K J Oksala et al.
Redox biology, 3, 25-28 (2014-12-03)
Heat shock proteins (HSPs), originally identified as heat-inducible gene products, are a family of highly conserved proteins that respond to a wide variety of stress including oxidative stress. Although both acute and chronic oxidative stress have been well demonstrated to
Yotam Blech-Hermoni et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 245(8), 854-873 (2016-05-05)
CUG-BP, Elav-like family member 1 (CELF1) is a multifunctional RNA binding protein found in a variety of adult and embryonic tissues. In the heart, CELF1 is found exclusively in the myocardium. However, the roles of CELF1 during cardiac development have
Yotam Blech-Hermoni et al.
PloS one, 11(2), e0149061-e0149061 (2016-02-13)
CUG-BP, Elav-like family member 1 (CELF1) is a highly conserved RNA binding protein that regulates pre-mRNA alternative splicing, polyadenylation, mRNA stability, and translation. In the heart, CELF1 is expressed in the myocardium, where its levels are tightly regulated during development.
Umberto Rodella et al.
Disease models & mechanisms, 10(5), 597-603 (2017-01-10)
The neuromuscular junction is exposed to different types of insult, including mechanical trauma, toxins and autoimmune antibodies and, accordingly, has retained through evolution a remarkable ability to regenerate. Regeneration is driven by multiple signals that are exchanged among the cellular
Mariana Santos et al.
Journal of clinical medicine, 9(4) (2020-04-29)
Homozygous variants in MAG, encoding myelin-associated glycoprotein (MAG), have been associated with complicated forms of hereditary spastic paraplegia (HSP). MAG is a glycoprotein member of the immunoglobulin superfamily, expressed by myelination cells. In this study, we identified a novel homozygous