Wichtige Dokumente
401253
Sigma-Aldrich
Schwer- und leichtkettenspezifisches Ziegen-Anti-Maus-IgG-Antikörper-Peroxidase-Konjugat
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Mouse IgG Peroxidase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
0.02% thimerosal as preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
An Meerrettich-Peroxidase konjugierter, immunaffinitätsgereinigter polyklonaler Ziegenantikörper. Mit Rinder-, Pferde- und Humanserumproteinen adsorbiert. Erkennt Maus-IgG, schwere und leichte Ketten.
Dieses schwer- und leichtkettenspezifische Ziegen-Anti-Maus-IgG-Antikörper-Peroxidase-Konjugat ist zur Verwendung bei der Immunelektrophorese im Rahmen von Enzym-Immunassays zum Nachweis von schwer- und leichtkettenspezifischem Maus-IgG validiert.
Mit Rinder-, Pferde- und Humanserumproteinen adsorbiert.
Immunogen
Maus
Anwendung
Enzym-Immunassay (1:10.000)
Immunelektrophorese (siehe Anmerkungen)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 10 mM PBS, 0,5 mM EDTA, 10 % Mannose, 2 % Saccharose, 1 % BSA, pH-Wert 7,6.
Sonstige Hinweise
Monospezifisch für Maus-IgG, schwere und leichte Ketten, was mittels Immunelektrophorese gegenüber normalem Mäuseserum ermittelt wurde. Kreuzreaktivität mit normalem Rinder-, Pferde und Humanserum: <;1 % gemäß direktem Festphasen-Immunassay. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Um das Verbot von The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC) zum Verkauf von mit Quecksilber versetzten Produkten einzuhalten, darf dieses Produkt in den folgenden US-Staaten nicht verkauft werden: Rhode Island und Connecticut.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Frances E Carr et al.
Endocrinology, 157(8), 3278-3292 (2016-06-03)
Dysregulation of the thyroid hormone receptor (TR)β is common in human cancers. Restoration of functional TRβ delays tumor progression in models of thyroid and breast cancers implicating TRβ as a tumor suppressor. Conversely, aberrant expression of the runt-related transcription factor
Margarida Barroso et al.
The Journal of biological chemistry, 290(45), 27101-27112 (2015-09-25)
Antigen processing and MHC class II-restricted antigen presentation by antigen-presenting cells such as dendritic cells and B cells allows the activation of naïve CD4+ T cells and cognate interactions between B cells and effector CD4+ T cells, respectively. B cells
Natalia Di Pietro et al.
Molecular and cellular biochemistry, 417(1-2), 155-167 (2016-05-22)
Red blood cells (RBCs) enzymatically produce nitric oxide (NO) by a functional RBC-nitric oxide synthase (RBC-NOS). NO is a vascular key regulatory molecule. In RBCs its generation is complex and influenced by several factors, including insulin, acetylcholine, and calcium. NO
Pradeep K Singh et al.
PloS one, 10(3), e0120346-e0120346 (2015-03-25)
Conversion of amyloid fibrils by many peptides/proteins involves cytotoxic helix-rich oligomers. However, their toxicity and biophysical studies remain largely unknown due to their highly dynamic nature. To address this, we chose two helical peptides (melittin, Mel and pancreatic polypeptide, PP)
Kyoko Ito et al.
Cell reports, 28(10), 2480-2490 (2019-09-05)
The Ten-eleven translocation (TET) enzymes regulate gene expression by promoting DNA demethylation and partnering with chromatin modifiers. TET2, a member of this family, is frequently mutated in hematological disorders. The contributions of TET2 in hematopoiesis have been attributed to its