Wichtige Dokumente
401003
Sigma-Aldrich
(±)-Ibuprofen
A nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that acts as a reversible and competitive inhibitor of cyclooxygenase 1 (COX-1) (IC₅₀ = 4.85 µM).
Synonym(e):
(±)-Ibuprofen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein nichtsteroidaler Entzündungshemmer (NSAID), der als reversibler Inhibitor von Cyclooxygenase 1 (COX-1) (IC50 = 4,85 µ;M) fungiert. Hemmt COX-2 in höheren Konzentrationen (IC50 = 223 µ;M). Blockiert die Inaktivierung von COX-1 durch Aspirin (EC50-Antagonist von 200 µ;M Aspirin = 290 nM). Reduziert nachweislich die Gesamt-Aβ;-Sekretion (Amyloid β;40 und 42) in menschlichen Nervenzellen und bietet eine neuroprotektive Wirkung gegen Glutamat-, Stickstoffoxid- und Superoxid-induzierte Schäden. Aktiviert Berichten zufolge die Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptoren (PPAR) α; und γ; in CV-1- und C3H10T1/2-Zellen (~100 µ;M–500 µ;M).
Ein nichtsteroidaler Entzündungshemmer (NSAID), der als reversibler, kompetitiver und nicht selektiver Inhibitor von Cyclooxygenase (COX) (IC50 = 4,85 µ;M für aufgereinigtes COX-1 und 223 µ;M für aufgereinigtes COX-2) fungiert. Zudem hemmt es Berichten zufolge die COX-1- und COX-2-Aktivität in bovinen Aorta-Endothelzellen (BAEC) (IC50 = 7 µ;M für COX-1 und 72,7 µ;M für COX-2). Potenter Blocker der Inaktivierung von COX-1 durch Aspirin (EC50-Antagonist von 200 µ;M Aspirin ~290 nM für bovines COX-1). Reduziert nachweislich die Sekretion von Gesamt-Aβ; (Amyloid β;40 und 42) in menschlichen Nervenzellen und bietet eine neuroprotektive Wirkung gegen Glutamat-, Stickstoffoxid- und Superoxid-induzierte Schäden. Aktiviert die Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptoren α; und γ; in CV-1- und C3H10T1/2-Zellen (~100 µ;M–500 µ;M).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
COX-1
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 4,85 µ;M gegen COX-1
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Asanuma, M., et al. 2001. J. Neurochem.76, 1895.
Blasko, I., et al. 2001. Neurobiol. Dis.8, 1094.
Ouellet, M., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 14583.
Casper, D., et al. 2000. Neurosci. Lett.289, 201.
Lambat, Z., et al. 2000. Metab. Brain Dis.15, 249.
Lim, G.P., et al. 2000. J. Neurosci.20, 5709.
Ogawa, O., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.408, 137.
Wyss-Coray, T. und Mucke, L. 2000. Nat. Med.6, 973.
Lehmann, J.M., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 3406.
Boneburg, E.M., et al. 1996. J. Clin. Pharmacol.36, 16S.
Mitchell, J.A., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 11693.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
J M Lehmann et al.
The Journal of biological chemistry, 272(6), 3406-3410 (1997-02-07)
Indomethacin is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) and cyclooxygenase inhibitor that is frequently used as a research tool to study the process of adipocyte differentiation. Treatment of various preadipocyte cell lines with micromolar concentrations of indomethacin in the presence of
O Ogawa et al.
European journal of pharmacology, 408(2), 137-141 (2000-11-18)
Recent studies show that a mononuclear phagocyte lineage, including microglia, plays a possible role in the pathogenesis of Alzheimer's disease through nitric oxide (NO)-mediated neurotoxicity. Epidemiological studies show that nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have a protective effect against Alzheimer's disease.
I Blasko et al.
Neurobiology of disease, 8(6), 1094-1101 (2001-12-14)
Trying to decrease the production of Amyloid beta (Abeta) has been envisaged as a promising approach to prevent neurodegeneration in Alzheimer's disease (AD). A chronic inflammatory reaction with activated microglia cells and astrocytes is a constant feature of AD. The
G P Lim et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(15), 5709-5714 (2000-07-26)
The brain in Alzheimer's disease (AD) shows a chronic inflammatory response characterized by activated glial cells and increased expression of cytokines and complement factors surrounding amyloid deposits. Several epidemiological studies have demonstrated a reduced risk for AD in patients using
D Casper et al.
Neuroscience letters, 289(3), 201-204 (2000-08-29)
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) reduce the risk of Alzheimer's disease, although the underlying mechanisms are unknown. Glutamate excitotoxicity has been implicated in Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and others. We examined the effects of aspirin, acetaminophen, and ibuprofen on cultured primary