Wichtige Dokumente
400091
Sigma-Aldrich
DMOG
≥98% (HPLC), solid, HIF-hydroxylase inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
HIF-Hydroxylase-Inhibitor, DMOG, N-(Methoxyoxoacetyl)-Glycin-Methylester, Dimethyloxalylglycin, HIF-Prolyl-Hydroxylase-Inhibitor I, HIF-Aspartyl-β-Hydroxylase-Inhibitor, HIF-Asparanginyl-β-Hydroxylase-Inhibitor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
HIF-Hydroxylase-Inhibitor, DMOG, The HIF-Hydroxylase Inhibitor, DMOG, also referenced under CAS 89464-63-1, controls the biological activity of HIF-Hydroxylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
pink-white to peach-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H9NO5/c1-11-4(8)3-7-5(9)6(10)12-2/h3H2,1-2H3,(H,7,9)
InChIKey
BNJOZDZCRHCODO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables 2-OG (2-Oxoglutarat)-Analog, von dem erwartet wird, dass es als kompetitiver Inhibitor aller 2-OG-abhängigen Dioxygenasen fungiert. Bietet eine effektive Hochregulierung der HIF-α;-Transkriptionsaktivität bei Normoxie (effektive Konz. = 1 mM in Kulturen), indem die HIF-PH (HIF-α;-Prolyl-Hydroxylase)-katalysierte ODD (sauerstoffabhängige Degradationsdomäne), Prolyl-Hydroxylierung (Pro564 und Pro530 in HIF-1α; bzw. HIF-2α;) und die Aspartyl/Asparanginyl-β;-Hydroxylase-katalysierte CAD-Asp-Hydroxylierung (Asn803 und Asn851 in HIF-1α; bzw. HIF-2α;) gehemmt wird, was zur Blockierung des pVHL (von Hippel-Lindau)-Ubiquitinligasekomplex-vermittelten HIF-α;Abbaus und zur gleichzeitigen Förderung der Verbindung zwischen HIF CAD (COOH-terminale Aktivierungsdomäne) und p300/CBP führt. Zudem fördert DMOG nachweislich die durch Arterienligation induzierte Hochregulierung von HIF-1α; und FLK (um 100 % bzw. 40 % in 11 Tagen; 8 mg/0,5 ml/Tier/intraperitoneal; jeden 2. Tag) in Muskelgewebe eines ischämischen Mäusemodells in-vivo.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Pollard, P.J., et al. 2008. Biochem. J.416, 387.
Chen, H., et al. 2006. Cancer Res.66, 9009.
Milkiewicz, M., et al. 2004. J. Physiol.560, 21.
Lando, D., et al. 2002. Science295, 858.
Jaakkola, P., et al. 2001. Science292, 468.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
David Danielpour et al.
Current research in pharmacology and drug discovery, 3, 100076-100076 (2022-01-11)
The imidazolium compound Sepantronium Bromide (YM155) successfully promotes tumor regression in various pre-clinical models but has shown modest responses in human clinical trials. We provide evidence to support that the hypoxic milieu of tumors may limit the clinical usefulness of
Shengnan Wang et al.
Cell biology international, 46(8), 1275-1287 (2022-05-12)
The main reason for the high incidence of cardiovascular disease in chronic kidney disease (CKD) patients with vascular calcification (VC) is also the main cause of death in CKD patients. Lanthanum hydroxide (LH) has an inhibitory effect on VC in
Yixi He et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 43(2_suppl), 78-94 (2023-05-13)
Vascular cognitive impairment and dementia (VCID) is a series of cognitive dysfunction associated with cerebrovascular diseases and currently lacks effective treatments. The white matter, which is essential for neuronal information processing and integration, is nourished by a network of capillaries
Chao Gu et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences, 98(7), 361-377 (2022-08-01)
Previous studies showed that lanthanum hydroxide (LH) has a therapeutic effect on chronic kidney disease (CKD) and vascular calcification, which suggests that it might have clinical value. However, the target and mechanism of action of LH are unclear. Metabolomics of
Frederike Boos et al.
Basic research in cardiology, 118(1), 5-5 (2023-01-27)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) can act as regulatory RNAs which, by altering the expression of target genes, impact on the cellular phenotype and cardiovascular disease development. Endothelial lncRNAs and their vascular functions are largely undefined. Deep RNA-Seq and FANTOM5 CAGE