Merck
382110
Sigma-Aldrich
Histon-Acetyltransferase-Inhibitor II
The Histone Acetyltransferase Inhibitor II, also referenced under CAS 932749-62-7, controls the biological activity of Histone Acetyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Histon-Acetyltransferase-Inhibitor II, 2,6-bis-(3-Brom-4-hydroxybenzyliden)cyclohexanon, HAT-Inhibitor II, p300/CBP-Inhibitor II, GCN5-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16Br2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1c(ccc(c1)\C=C2/CCC\C(=C/c3cc(c(cc3)O)Br)\C/2=O)O
InChI
1S/C20H16Br2O3/c21-16-10-12(4-6-18(16)23)8-14-2-1-3-15(20(14)25)9-13-5-7-19(24)17(22)11-13/h4-11,23-24H,1-3H2/b14-8+,15-9+
InChIKey
YOLKEKNTCBWPSD-VOMDNODZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable bis-Aryliden-Cyclohexanon-Verbindung, die als p300/CBP-selektiver Histon-Acetyltransferase-Inhibitor (IC50 = 5 µ;M) fungiert und GCN5 und PCAF nur in viel höheren Konzentrationen (30 % bzw. 0 % Hemmung bei einer Inhibitor-Konzentratoin von 5 µ;M) beeinträchtigt. Verringert nachweislich die Acetylierung von Histon H3 (IC50 ≤; 40 µ;M) und induziert die Chromatin-Kondensation in HeLa-Zellen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bis zu 1 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Costi, R., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 1973.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lingling Meng et al.
Heliyon, 10(6), e27045-e27045 (2024-03-19)
Imbalances between Bcl-2 and caspase-3 are significant evidence of apoptosis, which is considered an influential factor in rapidly occurring neuronal cell death and the decline of neurological function after stroke. Studies have shown that acupuncture can reduce poststroke brain cell