Wichtige Dokumente
371962
Sigma-Aldrich
H-89, Dihydrochlorid
InSolution 10 mM, ≥99%, reversible ATP-competitive inhibitor of protein kinase A
Synonym(e):
InSolution H-89, Dihydrochlorid, N-[2-((p-Bromocinnamyl)amino)ethyl]-5-isoquinolin-sulfonamid, 2HCl, PKA-Inhibitor III
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20BrN3O2S
Molekulargewicht:
446.36
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine Lösung von H-89, Dihydrochlorid (Best.-Nr. 371963) in wasserfreiem DMSO. H-89 ist ein zellpermeabler, selektiver und potenter Inhibitor der Proteinkinase G (Ki = 48 nM). Hemmt andere Kinasen in mehrfach höheren Konzentrationen: Myosin-leichte-Ketten-Kinase (Ki = 28,3 µ;M), Ca2+/Calmodulin-abhängige Proteinkinase II (Ki = 29,7 µ;M), Proteinkinase C (Ki = 31,7 µ;M), Caseinkinase I (Ki = 38,3 µ;M) und Rho-Kinase II (IC50 = 270 nM). Kann zur Unterscheidung zwischen den Wirkungen von PKA und cAMP-regulierten Guanin-Nukleotid-Austauschfaktoren (GEF), wie GEFI oder Epac (direkt durch cAMP aktiviertes Austauschprotein) und GEFII, verwendet werden. Induziert Berichten zufolge das Neuritenwachstum in NG-108-15-Zellen (~1 µ;M) durch Blockierung der Wirkung von Rho-Kinase II.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PKA
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 48 nM gegen Proteinkinase A
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 10-mM-Lösung (1 mg/193 µ;L) MG-89, 2HCI (Kat.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-371963&;#124;[/islink]">;371963<;/A>;) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Leemhuis, J., et al. 2002. J. Pharmacol. Exp. Ther.300, 1000.
Davies, S.P. et al. 2000. Biochem. J.351, 95.
de Rooij, J., et al. 1998. Nature.396, 474.
Kawasaki, H., et al. 1998. Science.282, 2275.
Findik, D., et al. 1995. J. Cell. Biochem.57, 12.
Hidaka, H., and Kobayashi, R. 1992. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.32, 377.
Geilen, C.C., et al. 1992. FEBS Lett.309, 381.
Chijiwa, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5267.
Combest, W.L., et al. 1988. J. Neurochem.51, 1581.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicole Welch et al.
iScience, 25(11), 105325-105325 (2022-11-09)
Skeletal muscle generation of ammonia, an endogenous cytotoxin, is increased during exercise. Perturbations in ammonia metabolism consistently occur in chronic diseases, and may blunt beneficial skeletal muscle molecular responses and protein homeostasis with exercise. Phosphorylation of skeletal muscle proteins mediates
Kavya Vinayan Pushpalatha et al.
Nature communications, 13(1), 2782-2782 (2022-05-20)
Cytoplasmic RNP condensates enriched in mRNAs and proteins are found in various cell types and associated with both buffering and regulatory functions. While a clear link has been established between accumulation of aberrant RNP aggregates and progression of aging-related neurodegenerative
Hiroshi Senoo et al.
Molecular cell, 81(22), 4622-4634 (2021-09-23)
AKT is a serine/threonine kinase that plays an important role in metabolism, cell growth, and cytoskeletal dynamics. AKT is activated by two kinases, PDK1 and mTORC2. Although the regulation of PDK1 is well understood, the mechanism that controls mTORC2 is
Shi-Meng Liu et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 15(10) (2022-10-28)
Vascular calcification (VC) is a common pathophysiological process of chronic kidney disease (CKD). Sirtuin 3 (Sirt3), a major NAD+-dependent protein deacetylase predominantly in mitochondria, is involved in the pathogenesis of VC. We previously reported that intermedin (IMD) could protect against
Yanyong Xu et al.
Nature metabolism, 3(1), 59-74 (2021-01-20)
Activating transcription factor (ATF)3 is known to have an anti-inflammatory function, yet the role of hepatic ATF3 in lipoprotein metabolism or atherosclerosis remains unknown. Here we show that overexpression of human ATF3 in hepatocytes reduces the development of atherosclerosis in