Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C53H100N20O12
Molekulargewicht:
1209.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
PKA-Inhibitor 14-22 Amid, zellpermeabel, myristoyliert, PKA Inhibitor 14-22 Amide is myristoylated at the N-terminus that enhances its cell-permeability. The non-myristoylated version is shown to be a specific inhibitor of PKA (Ki = 36 nM).
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Hitzestabile Proteinkinase-Inhibitor(PKI)-Peptidsequenz (14–22), die am N-Terminus myristoyliert wurde, um ihre Zellpermeabilität zu erhöhen. Die nicht-myristoylierte Version dieses Peptids ist ein hochspezifischer Inhibitor (Ki = 36 nM) der cAMP-abhängigen Proteinkinase (PKA).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
cAMP-abhängige Proteinkinase
cAMP-abhängige Proteinkinase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-Ki: 36 nM oder cAMP-abhängige Proteinkinase
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Myr-N-Gly-Arg-Thr-Gly-Arg-Arg-Asn-Ala-Ile-NH₂;
Paman, K., et al. 1998. J. Lipid Res. 39, 1091.
Rimon, G., and Rubin M. 1998. Biochim. Biophys. Acta 1380, 289.
Harris, T.E., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 232, 648.
Muniz, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 14461.
Zoukhri, D., et al. 1997. Am. J. Physiol. 272, C263.
Eichholtz, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 1982.
Ward, N.E. and O’;Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
Walsh, D.A. and Glass, D.B. 1991. Methods Enzymol. 201, 304.
Glass, D.B., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 8802.
Rimon, G., and Rubin M. 1998. Biochim. Biophys. Acta 1380, 289.
Harris, T.E., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 232, 648.
Muniz, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 14461.
Zoukhri, D., et al. 1997. Am. J. Physiol. 272, C263.
Eichholtz, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 1982.
Ward, N.E. and O’;Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
Walsh, D.A. and Glass, D.B. 1991. Methods Enzymol. 201, 304.
Glass, D.B., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 8802.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Duomeng Yang et al.
Communications biology, 5(1), 96-96 (2022-01-27)
Intrinsic cardiac adrenergic (ICA) cells regulate both developing and adult cardiac physiological and pathological processes. However, the role of ICA cells in septic cardiomyopathy is unknown. Here we show that norepinephrine (NE) secretion from ICA cells is increased through activation
Lukasz Buldak et al.
Journal of applied biomedicine, 20(4), 130-140 (2023-01-29)
Statins are primary drugs in the treatment of hyperlipidemias. This group of drugs is known for its beneficial pleiotropic effects (e.g., reduction of inflammatory state). However, a growing body of evidence suggests its diabetogenic properties. The culpable mechanism is not
Akiko Nakayama et al.
JCI insight, 5(23) (2020-12-04)
Atherosclerosis develops preferentially in areas of the arterial system, in which blood flow is disturbed. Exposure of endothelial cells to disturbed flow has been shown to induce inflammatory signaling, including NF-κB activation, which leads to the expression of leukocyte adhesion
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 476485-500UG | 04055977183832 |