Wichtige Dokumente
371754
Sigma-Aldrich
Anti-Gqα- und G₁₁α-Untereinheiten, Interner (283-300) Kaninchen-pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNAI1(2770)
mouse ... Gnai1(14677)
rat ... Gnai1(25686)
Allgemeine Beschreibung
Anti-Gqα;- und G₁;₁;α;-Untereinheiten, intern (283–300), Kaninchen, polyklonal, erkennt die ~42 kDa Gqα;- und die ~43 kDa G₁;₁;α;-Untereinheiten. Zur Verwendung in WB und Neutralisierungsstudien validiert.
Erkennt die ~42 kDa Gqα;- und die ~43 kDa G11α;-Untereinheiten. Keine Kreuzreaktion mit anderen G-Proteinen der Nicht-Pertussistoxin-sensitiven Familie.
Mit Protein A aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper. Erkennt die Proteine der ~42 kDa Gqα;- und ~43 kDa G11α;-Untereinheit.
Immunogen
Ein synthetisches Peptid (IMYSHLVDYFPEYDGPQR), das einer internen Aminosäuresequenz entspricht, die in Gqα;- und G₁;₁;α;-Untereinheiten von Menschen, Mäusen und Ratten vorkommt.
Anwendung
Immunblotting (1:1000)
Neutralisierungsstudien (siehe Anmerkungen)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Der Antikörper erkennt sowohl Gqα; als auch G11α;, da beide die gleiche interne Sequenz aufweisen wie das immunisierende Peptid. Der Antikörper kann auch zur Blockierung von Rezeptor-G-Protein-Verbindungen nützlich sein. Keine Kreuzreaktion mit anderen G-Proteinen der Nicht-Pertussistoxin-sensitiven Familie. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Wange, R.L., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 11409.
Pang, I-H., and Sternweis, P.C. 1990. J. Biol. Chem. 265, 18707.
Strathmann, M., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 7407.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joseph Simon et al.
The Journal of biological chemistry, 277(35), 31390-31400 (2002-06-25)
Rat brain capillary endothelial (B10) cells express an unidentified nucleotide receptor linked to adenylyl cyclase inhibition. We show that this receptor in B10 cells is identical in sequence to the P2Y(12) ADP receptor ("P2Y(T)") of platelets. When expressed heterologously, 2-methylthio-ADP
Christine Houston et al.
Journal of neurochemistry, 80(4), 678-696 (2002-02-14)
The human histamine H2-receptor (hH2R) couples to Gs-proteins to activate adenylyl cyclase and to Gq-proteins to activate phospholipase C, but phospholipase C activation has not consistently been observed. The aim of this study was to compare coupling of hH2R to
Wen Hu et al.
The Journal of biological chemistry, 287(17), 13911-13918 (2012-03-06)
Appropriate termination of the phototransduction cascade is critical for photoreceptors to achieve high temporal resolution and to prevent excessive Ca(2+)-induced cell toxicity. Using a genetic screen to identify defective photoresponse mutants in Drosophila, we isolated and identified a novel Gα(q)
Timo Littmann et al.
Analytical biochemistry, 573, 8-16 (2019-03-12)
Functional selectivity of agonists has gained increasing interest in G protein-coupled receptor (GPCR) research, e.g. due to expectations of drugs with reduced adverse effects. Different agonist-dependent GPCR conformations are conceived to selectively activate a balanced or imbalanced intracellular signalling response
Apurva A Javkhedkar et al.
Physiological reports, 3(11) (2015-11-26)
Previously we have shown that in spontaneously hypertensive rats (SHR) renal angiotensin (Ang) II receptor (AT1R) upregulation leads to overstimulation of Na/K-ATPase by Ang II. There are reports that antioxidants can reduce oxidative stress and blood pressure (BP) in SHR