Wichtige Dokumente
MABT834
Sigma-Aldrich
Anti-Galectin-9-Antikörper, neutralisierend, Klon 9S2-1
clone 9S2-1, from mouse
Synonym(e):
Galectin-9, Galectin-9, Neutralizing, Gal-9, Ecalectin, Tumor antigen HOM-HD-21
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9S2-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LGALS9(3965)
Allgemeine Beschreibung
Galectin-9 (UniProt: O00182; auch bezeichnet als Ecalectin, Gal-9, Tumorantigen HOM-HD-21, Urat-Austauscher/Urat-Kanal-Protein) wird beim Menschen vom Gen LGALS9 (auch bezeichnet als HUAT, LGALS9A; Gen-ID: 3965) kodiert. Das Beta-Galactosid-bindende Lektin Galectin-9 besitzt zwei unterschiedliche Kohlenhydrat-Eerkennungsdomänen (CRDs), die durch eine Peptiddomäne unterschiedlicher Länge zwischen den S-, M- und L-gespleißten Isoformen verbunden sind. Galectin-9 spielt eine Schlüsselrolle bei einem negativen Feedback-Mechanismus gegen die Th1-Immunreaktion, bei dem die Galectin-9-Bildung aus verschiedenen Zelltypen (z. B. Fibroblasten und Endothelzellen) durch von CD4+-Th1-Lymphozyten gebildetem Interferon-Gamma induziert wird. Das upregulierte Galectin-9 unterdrückt wiederum CD4+-Th1-Lymphozyten, und dies zumindest teilweise durch die Stimulation des Tim-3-Rezeptors. Der Tim-3-Rezeptor auf CD4+-Th1-Zellen von Patienten mit multipler Sklerose (MS), rheumatoider Arthritis oder Autoimmunhepatitis ist hinsichtlich seiner Reaktion auf Galectin-9 defekt. Darüber hinaus wurde eine übermäßige Galectin-9-Bildung bei zwei mit onkogenen Viren assoziierten Humanerkrankungen gemeldet: bei mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV) assoziierten nasopharyngealen Karzinom (NPC) und bei der chronischen Infektion mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV).
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem Galectin-9 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Galectin-9-Antikörper (neutralisierend, Klon 9S2-1) ist ein Antikörper gegen Galectin-9 für die Verwendung in Western Blotting und Neutralisationstest.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Neutralisationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde bei einer eine Stunde zuvor erfolgten Zugabe (10 μg/ml) zu Galectin-9 (10 μg/ml) die durch Galectin-9 induzierte Differenzierung kultivierter humaner CD14+-PBMCs in dendritische Zellen (DCs) gemäß der Oberflächenexpression von CD40, CD54 und CD80 stark gehemmt (Dai, S.Y., et al. (2005). J. Immunol. 175(5):2974-2981).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Jurkat-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Galectin-9 in 10 µg Jurkat-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~36/39 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in PBS ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antonio Riva et al.
Frontiers in physiology, 12, 632502-632502 (2021-03-30)
Immunoregulatory checkpoint receptors (CR) contribute to the profound immunoparesis observed in alcohol-related liver disease (ALD) and in vitro neutralization of inhibitory-CRs TIM3/PD1 on anti-bacterial T-cells can rescue innate and adaptive anti-bacterial immunity. Recently described soluble-CR forms can modulate immunity in