Merck
368055
Sigma-Aldrich
Granzym B-Inhibitor II
The Granzyme B Inhibitor II, also referenced under CAS 1258003-96-1, controls the biological activity of Granzyme B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Granzym B-Inhibitor II, Caspase-8-Inhibitor I, Ac-IETD-CHO
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34N4O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N([C@@H]([C@@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](CC)C)CCC(=O)O
InChIKey
AXTKTZHLZLOIIO-WBOIFEBMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein starker, reversibler Inhibitor von Granzym-B und Caspase-8 (Ki = 1  nM). Hemmt zudem Caspase-1 (<;6 nM), Caspase-6 (5,6 nM) und Caspase-10 (27 nM).
Starker, reversibler Granzym-B- und Caspase-8-Inhibitor.
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 1 nM gegen Caspase-8
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Ac-Ile-Glu-Thr-Asp-CHO
Sonstige Hinweise
Gao, C.F., et al. 2001. Exp. Cell. Res.265, 145.
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 32608.
Han, Z., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 13422.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abdulla Berjis et al.
Nature communications, 15(1), 3937-3937 (2024-05-11)
Human natural killer (NK) cell-based therapies are under assessment for treating various cancers, but cryopreservation reduces both the recovery and function of NK cells, thereby limiting their therapeutic feasibility. Using cryopreservation protocols optimized for T cells, here we find that