Wichtige Dokumente
362225
Sigma-Aldrich
β₂-Glycoprotein 1, menschliches Plasma
Synonym(e):
Apolipoprotein H
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Konzentration
≥2 PEU/mg solid (antigen content)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natives β;2-Glykoprotein 1 aus Humanplasma. Ein kohlenhydratreiches Plasmaprotein, das Bestandteil mehrerer Lipoproteinpartikel ist. Besitzt sylierte und galactosylierte bi- und triantennäre Oligosaccharide.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine PEU-Einheit ist definiert als die Menge an β;₂;-Glycoprotein 1, die 1 ml normalem Plasma vorhanden ist (~200 µ;g).
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 200 mM Glycin, 150 mM NaCl, pH 7,5.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Mit 1 ml destilliertem H₂;O rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 1 Monat und bei einer Temperatur von 20 °;C bis zu 4 Stunden haltbar.
Sonstige Hinweise
Wang, S.X., et al. 1999. Biochemistry 38, 9477.
Cassader, M., et al. 1994. Artherosclerosis 110, 45.
Walsh, M.T., et al. 1990. Biochem. 29, 6250.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xue Jing et al.
Oncology reports, 40(2), 1035-1045 (2018-06-20)
Chronic hepatitis B virus (HBV) infection remains one of the leading causes of hepatocellular carcinoma (HCC) globally. However, the mechanism underlying the mediation by HBV surface proteins (HBsAgs) of the early steps in the virus life cycle and following HCC development