349254
NS-398
A cell-permeable selective inhibitor of COX-2 in vitro.
Synonym(e):
NS-398
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc1c(cc(cc1)[N+](=O)[O-])OC2CCCCC2)C
InChI
1S/C13H18N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11,14H,2-6H2,1H3
InChIKey
KTDZCOWXCWUPEO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
COX-2
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Arai, I., et al. 1993. Res. Comm. Chem. Pathol. Pharmacol.81, 259.
Futaki, N., et al. 1993. Gen. Pharmacol.24, 105.
Futaki, N., et al. 1993. J. Pharm.Pharmacol.45, 753.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable