Merck
345744
Sigma-Aldrich
Gangliosid GT1b, Trisialo, Triammoniumsalz, Rindergehirn
Inhibits Con A-stimulated mitogenesis in murine T cells.
Synonym(e):
Gangliosid GT1b, Trisialo, Triammoniumsalz, Rindergehirn, Neu5Acα2,3Galβ1,3GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,8Neu5Acα2,3)Galβ1,4Glcβ1,1-Ceramid, 3NH₄
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C95H162N5O47 · 3NH4
Molekulargewicht:
2180.42
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
ethanol: soluble
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Aus grauer Substanz von Rindern hergestelltes Trisialogangliosid. Lässt sich einfach mittels bakteriellen und Säugetier-Sialidasen ohne Detergens oder Gallensalz in GD1b-Disialogangliosid umwandeln. Hemmt die Mitogenese in Concanavalin-A-stimulierten Mäuse-T-Zellen. Lymphozyten-Marker in Krebspatienten.
Hinweis: Dieses Produkt darf nicht für die Behandlung von Tieren, in-vivo-Forschung oder andere Verfahren mit Kontakt mit Vieh verwendet werden.
Hemmt die Con A-stimulierte Mitogenese in Mäuse-T-Zellen. Lymphozyten-Marker in Krebspatienten. Lässt sich einfach mittels bakteriellen und anderen Säugetier-Neuraminidasen ohne Detergens oder Gallensalz in GD1b-Disialogangliosid umwandeln.
Molekulare Masse 2180,5 (basierend auf Stearoyl - 18:0).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Hemmt die Con A-stimulierte Mitogenese in Mäuse-T-Zellen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Angaben zur Herstellung
Zur Verwendung in wässrigen Systemen in einer kleinen Menge Ethanol lösen und daraufhin in Puffer oder Medium mit Ultraschall behandeln oder die getrocknete Probe direkt mittels Ultraschall in wässrigen Puffern lösen. Lösungen könnten filtersterilisiert werden.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hakomori, S. 1985. Cancer Res.45, 2405.
Momoi, T., et al. 1976. Biochim. Biophys. Acta441, 488.
Warren, L. 1959. J. Biol. Chem.234, 1971.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable