Merck
344906
Sigma-Aldrich
FURA 2/AM in Lösung
Synonym(e):
FURA 2/AM in Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H47N3O24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1001.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Fluoreszenz
λex 335 nm (high)
λex 362 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 512 nm (low)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-38(53)65-20-60-26(2)48)17-39(54)66-21-61-27(3)49)35(13-25)58-11-12-59-42-31-14-36(43-45-15-37(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)10-9-33(42)47(18-40(55)67-22-62-28(4)50)19-41(56)68-23-63-29(5)51/h7-10,13-15H,11-12,16-24H2,1-6H3
InChIKey
UTBYGIDPBQOHNT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zellpermeable Esterform von FURA 2 (Katalognr. 344900). Der aktive Farbstoff wird von zytoplasmatischen Esterasen schnell in der Zelle freigesetzt. Fluoreszierender Kalziumchelator (Kd = 224 nM) mit einer um den Faktor 30 höheren Fluoreszenz-Intensität als QUIN 2 (Katalognr. 551826). Diese Sonde wurde in zahlreichen Zellsystemen verwendet, darunter Herzmyozyten, glatte Gefäßmuskelzellen und Mark-Sammelrohren. Die Spektraleigenschaften bei Vorliegen niedriger Kalziumkonzentrationen (Erregung max. 362 nm, Emission max.: 512 nm) unterscheiden sich von den Eigenschaften bei hohen Kalziumkonzentrationen (Erregung max.: 335 nm, Emission max.: 505 nm).
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 1 mM Lösung von FURA 2/AM (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-344905&;#124;[/islink]">;344905<;/A>;) in wasserfreiem DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Gefroren unter inertem Gas lagern.
Sonstige Hinweise
Davis, M.J., et al. 1992. Am. J. Physiol. 263, H1292.
Rao, G.H., et al. 1992. Biochem. Med. Metab. Biol.47, 226.
Schwartz, Y., et al. 1992. Endocrinology131, 772.
Ward, C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Janconi, M.E., et al. 1990. J. Cell Biol.110, 1555.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rolando Carrisoza-Gaytan et al.
JCI insight, 5(8) (2020-04-08)
BK channels are expressed in intercalated cells (ICs) and principal cells (PCs) in the cortical collecting duct (CCD) of the mammalian kidney and have been proposed to be responsible for flow-induced K+ secretion (FIKS) and K+ adaptation. To examine the