Wichtige Dokumente
344850-M
Millipore
Fumonisin B1, Fusarium moniliforme
A cell-permeable mycotoxin that inhibits sphingolipid biosynthesis in rat kidney and in liver microsomes by inhibition of sphingosine N-acyltransferase (ceramide synthase; IC₅₀ = 100 nM).
Synonym(e):
Fumonisin B1, Fusarium moniliforme, FB₁
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H59NO15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
721.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to beige
Löslichkeit
methanol: 5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,32-/m1/s1
InChIKey
UVBUBMSSQKOIBE-ZWKVXHQASA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Mykotoxin, das die Sphingolipid-Biosynthese in Ratten-Nieren- und Leber-Mikrosomen durch Hemmung der Sphingosin-N-Acyltransferase (Ceramid-Synthase; IC50 = 100 nM) hemmt. Hemmt bevorzugt die Sphingomyelin-Biosynthese in neuronalen Zellen. Weist karzinogene Eigenschaften auf.
Fumonisin B1 ist ein Neurotoxin und Phytotoxin. Ein zellpermeables Mykotoxin, das die Sphingolipid-Biosynthese in Ratten-Nieren- und Leber-Mikrosomen durch Hemmung der Sphingosin-N-Acyltransferase (Ceramid-Synthase) (IC50 = 100 nM) hemmt. Zelluläre Wirkungen scheinen zudem durch mikromolare Werte an FB1 induziert zu werden. Da es die Ceramid-Synthase-Aktivität hemmt, steigert es die zellulären Werte von Sphingoid-Basen, darunter Sphinganin, was zu einer allgemeinen Hemmung der Sphingolipid-Biosynthese führt. Hemmt bevorzugt die Sphingomyelin-Biosynthese in neuronalen Zellen. Weist karzinogene Eigenschaften auf.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Ceramid-Synthase
Ziel-IC50: 100 nM gegen Sphingosin-N-Acyltransferase (Ceramid-Synthase)
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Wu, W.I., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13171.
Riley, R.T., et al. 1994. J. Nutr. 124, 594.
Wolf, G. 1994. Nutr. Rev. 52, 246.
Merrill, A.H. Jr., et al. 1993. Adv. Lipid Res.26, 215.
Merrill, Jr., A.H., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27299.
Voss, K.A., et al. 1993. Nat. Toxins1, 222.
Wang, E., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 14486.
Harrison, L.R., et al. 1990. J. Vet. Diag. Invest. 2, 217.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney,Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable