Merck
344355
Sigma-Aldrich
AS1842856
≥98% (HPLC), solid, Foxo1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Foxo1-Inhibitor, AS1842856
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22FN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Foxo1-Inhibitor, AS1842856, Foxo1 Inhibitor, AS1842856, is a cell-permeable inhibitor that blocks the transcription activity of Foxo1 (IC₅₀ = 33 nM). Directly binds to the active Foxo1, but not the Ser256-phosphorylated form.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white to tan
tan to yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C(C(O)=O)=CN(C2=C1C(N)=C(F)C(NC3CCCCC3)=C2)CC
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Oxodihydrochinolin, das bevorzugt die Transkriptionsaktivität des Forkhead Box O-Familienmitglieds Foxo1 (IC50 = 33 nM) gegenüber den funktionell verwandten Foxo3a und Foxo4 hemmt (70 %, 20 % und 3 % Hemmung gemäß HepG2-basierten Reporter-Assays; [AS184256] = 100 nM); dies erfolgt mittels direkter Bindung des aktiven Foxo1, jedoch nicht der Ser256-phosphorylierten/inaktiven Form von Foxo1. Hemmt nachweislich die Gluconeogenese in Ratten-Hepatom- Fao-Kulturen (IC50 = 43 nM gegen Glucoseproduktion) in vitro und in der Leber sowohl nicht diabetischer als auch diabetischer Mäuse während einer 26-stündigen Fastenzeit (100 mg/kg/8 Stunden, oral) in vivo. Auch als 50-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalognr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-506081">;506081<;/A>;).
Ein zellpermeables Oxodihydrochinolin, das bevorzugt die Transkriptionsaktivität des Forkhead Box O-Familienmitglieds Foxo1 gegenüber den funktionell verwandten Foxo3a und Foxo4 hemmt (70 %, 20 % und 3 % Hemmung gemäß HepG2-basierten Reporter-Assays; [AS184256] = 100 nM); dies erfolgt dosisabhängig (IC50 = 33 nM) mittels direkter Bindung des Nicht-Ser256-phosphorylierten/aktiven Foxo1, jedoch nicht der Ser256-phosphorylierten/inaktiven Form von Foxo1. Hemmt nachweislich die Gluconeogenese in Ratten-Hepatom-Fao-Kulturen (IC50 = 37 und 130 nM gegen PEPCK und G6Pase-mRNA-Wert; IC50 = 43 nM gegen Glucoseproduktion) in vitro und in Mäuseleber sowohl von normoglykämischen ICR-Mäusen (60 % bzw. 45 % Hemmung der hepatischen G6Pase und PEPCK-mRNA-Werte; drei 100 mg/kg orale Dosen in Stunde 0, 12, 24) als auch diabetischen db/db-Mäusen (86 %, 70 %, 56 %, 48 %, 35 % und 31 % Hemmung hepatischer G6Pase bzw. ABCG8, ABCG5, PEPCK, IL-1β; und apoCIII-mRNA-Werte; drei 100 mg/kg orale Dosen in Stunde 0, 12, 24) während einer 26-stündigen Fastenzeit in vivo.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Nagashima, T., et al. 2010. Mol. Pharmacol.78, 961.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael Dudek et al.
Cell reports, 38(7), 110389-110389 (2022-02-17)
Liver sinusoidal endothelial cells (LSECs) are liver-resident antigen (cross)-presenting cells that generate memory CD8 T cells, but metabolic properties of LSECs and LSEC-primed CD8 T cells remain understudied. Here, we report that high-level mitochondrial respiration and constitutive low-level glycolysis support LSEC scavenger
Xinxing Wang et al.
Aging, 13(8), 11969-11987 (2021-04-24)
Circular RNAs (circRNAs) have critical regulatory roles in tumor biology. However, their contributions in hepatocellular carcinoma (HCC) still remain enigmatic. The present study aimed to investigate the molecular mechanisms underlying the involvement of hsa_circ_0110102 in the occurrence and development of
Matthew R Brown et al.
Science advances, 7(51), eabg6856-eabg6856 (2021-12-16)
Circadian rhythm disruption (CD) is associated with impaired glucose homeostasis and type 2 diabetes mellitus (T2DM). While the link between CD and T2DM remains unclear, there is accumulating evidence that disruption of fasting/feeding cycles mediates metabolic dysfunction. Here, we used
Xiangyu Zhang et al.
Circulation research, 133(3), 200-219 (2023-06-23)
The mTOR (mechanistic target of rapamycin) pathway is a complex signaling cascade that regulates cellular growth, proliferation, metabolism, and survival. Although activation of mTOR signaling has been linked to atherosclerosis, its direct role in lesion progression and in plaque macrophages
Avishai Shemesh et al.
The Journal of experimental medicine, 219(11) (2022-09-07)
Human adaptive-like natural killer (NK) cells express low levels of FcεRIγ (FcRγ-/low) and are reported to accumulate during COVID-19 infection; however, the mechanism underlying and regulating FcRγ expression in NK cells has yet to be fully defined. We observed lower