Wichtige Dokumente
341329
Sigma-Aldrich
Fatostatin
A cell-permeable diarylthiazole compound that prevents the cellular activation of the SREBP-1/2 precursors to the active nuclear forms by blocking SREBPs-SCAP ER to Golgi translocation.
Synonym(e):
Fatostatin, 125B11, 2-Propyl-4-(4-(p-Tolyl)thiazol-2-yl)Pyridin, HBr, SREBP-Verarbeitungs-Inhibitor II
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N2S · xHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.41 (free base basis)
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H18N2S.BrH/c1-3-4-16-11-15(9-10-19-16)18-20-17(12-21-18)14-7-5-13(2)6-8-14;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;1H
InChIKey
RJCFNQZVFUMORB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Diarylthiazol-Verbindung, die die Zellaktivierung der SREBP-1/2-Vorläufer (Sterol Regulatory Element Binding Proteins 1/2) in die aktiven Zellkernformen hemmt (>;95 % Hemmung bei 20 µ;M in CHO-K1-Zellen), indem SREBPs-SCAP (SREBP Cleavage-Activating Protein) ER zu Golgi-Translokationen blockiert werden; geringe Wirkung gegen die Transkriptionsaktivität reifer SREBPs. Aus Bindungsstudien mit rekombinanten SCAP-Restkonstrukten ging hervor, dass Fatostatin SCAP zwischen aa 448 und 767 reversibel anzielt und keine Wirkung auf die SREBP-SCAP-Interaktion hat. Fatostatin unterdrückt effektiv die SREBPs-abhängigen Zellfunktionen in vitro, darunter insulin-induzierte 3T3-L1-Adipogenese (vollständige Hemmung bei ≤;20 µ;g/ml) und IGF1-abhängige DU-145-Vermehrung (IC50 = 100 nM) und weist in vivo eine Wirkung auf den Blutzuckerspiegel (Senkung um 70 %) und das Körpergewicht (Senkung um 12 %) von ob/ob-Mäusen auf, die über 28 Tage hinweg (30 mg/kg täglich intraperitoneal), ohne Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme der Tiere oder anscheinende unerwünschte Wirkung.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Kamisuki, S., et al. 2009. Chem. Biol.16, 882.
Choi, Y., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 7320.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Athina Maniscalchi et al.
Redox biology, 71, 103074-103074 (2024-02-18)
Brain iron accumulation constitutes a pathognomonic indicator in several neurodegenerative disorders. Metal accumulation associated with dopaminergic neuronal death has been documented in Parkinson's disease. Through the use of in vivo and in vitro models, we demonstrated that lipid dysregulation manifests