Merck
238395
Sigma-Aldrich
Creatin-Phosphokinase, Schweineherz
Creatine Phosphokinase, Porcine Heart, CAS 9001-15-4, is a native creatine phosphokinase that catalyzes the reversible conversion of creatine and ATP to creatine phosphate and ADP.
Synonym(e):
Creatin-Phosphokinase, Schweineherz, pCPK
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (UV, TLC)
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥300 U/mg
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Native Kreatinphosphokinase aus Schweineherz. Katalysiert die reversible Umwandlung von Kreatin und ATP in Kreatinphosphat und ADP. Wird oft als Bestandteil von ATP-erzeugenden Systemen verwendet.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 37°;C und pH 7,4 pro Minute 1,0µ;Mol Phosphat von Kreatinphosphat zu ADP überträgt.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Lösungen vor der Lagerung 0,1 % BSA hinzufügen. Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 1 Woche haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable