Wichtige Dokumente
234138
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type I
from human skin, powder
Synonym(e):
Collagen, Typ I, menschliche Haut
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
Collagen, Typ I, menschliche Haut,
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤0.1% subdermal hair
Löslichkeit
acetic acid: 5 mg/mL (0.5M)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Typ-1-Collagen ist ein fibrilläres Collagen, das in Haut, Knochen, Gefäßen und kalzifierten Zahn- und Knochengeweben reichlich vorkommt. Ebenfalls kommt es in Organen wie Herz und Lunge vor. Bei Typ-1-Collagen handelt es sich um ein Heterotrimer, das aus zwei α;1-Ketten (CIα;1) und einer α;2-Kette (CIα;2) besteht und eine Spiralregion aufweist, die aus wiederholten Prolin- und Hydroxyprolin-Einheiten besteht.
Anwendung
Typ-I-Collagen aus menschlicher Haut wird als Hautprotein verwendet, um die Auswirkungen altersbezogener NADH-Oxidase-(ar-NOX)-katalysierter Oxidierung auf Hautproteine zu untersuchen. Ebenfalls wird es als Kontrollprobe bei HRMS-Analysen (High-Resolution Mass Spectrometry, hochauflösende Massenspektrometrie) verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Typ-1-Collagen ist ein Hauptbestandteil der extrazellulären Matrix der Haut (ECM) und spielt bei der Hautelastizität eine Rolle. Mutationen in Typ-1-Collagen stehen mit Osteogenesis imperfecta und dem Ehlers-Danlos-Syndrom in Zusammenhang.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Salzfrei.
Angaben zur Herstellung
Aus Gewebe von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Rekonstituierung
Die empfohlene Konzentration beträgt 0,01 bis 0,5 M Essigsäure (oder eines anderen sauren Puffers), die maximale Konzentration ist 5 mg/ml. Das Produkt wurde mit 0,5 M Essigsäure getestet und bleibt bei 2–8 °C einen Monat lang stabil. Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °C einfrieren. Die Stammlösungen sind bei dieser Temperatur bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Gallop, P.M., and Siefert, S. 1963. Methods Enzymol. 6, 635.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Collagen type I as a ligand for receptor-mediated signaling
Frontiers in physics, 5, 12-12 (2017)
structure, function, and biomarkers
Biochemistry of Collagens, Laminins and Elastin (2019)
R Gref et al.
Scientific reports, 10(1), 16883-16883 (2020-10-11)
Vitamin C (Vit C) benefits to human skin physiology notably by stimulating the biosynthesis of collagen. The main cutaneous collagens are types I and III, which are less synthesized with aging. Vit C is one of the main promotors of
Xing Xu et al.
BMC biotechnology, 11, 69-69 (2011-06-28)
Collagens require the hydroxylation of proline (Pro) residues in their triple-helical domain repeating sequence Xaa-Pro-Gly to function properly as a main structural component of the extracellular matrix in animals at physiologically relevant conditions. The regioselective proline hydroxylation is catalyzed by
Christiaan Meadows et al.
Archives of dermatological research, 306(7), 645-652 (2014-06-08)
Age-related NADH oxidase (arNOX), a cell surface-located hydroquinone oxidase capable of superoxide generation, appears at age 30 and increases with age thereafter. The ectodomain of arNOX is shed from the cell surface into body fluids including sera and saliva where