234101
Coenzyme A trilithium salt
≥94% (UV), solid, cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions, Calbiochem®
Synonym(e):
Coenzym A, Trilithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Coenzym A, Trilithiumsalz, Coenzyme A, Trilithium Salt, CAS 18439-24-2, serves as a cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions.
Qualitätsniveau
Assay
≥94% (UV)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)(OCC([C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCS)(C)C)O
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16+,20-;;;/m1.../s1
InChIKey
QSCBPHBAFBVXRK-FFKZSOHASA-K
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable