23-045-M
HIF-1α Protein, 10 µg
Recombinant human HIF-1α amino acids 331-609, N-terminal c-Myc, GST-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Synonym(e):
Hypoxia-inducible factor 1-alpha, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, bHLHe78, PAS domain-containing protein 8
Anwendung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable