Merck
219343
Sigma-Aldrich
Cathepsin S, human, rekombinant, E. coli
Cathepsin S, Human, Recombinant, E. coli, is prepared without a tag or fusion protein. A major lysosomal cysteine proteinase with high specific activity.
Synonym(e):
Cathepsin S Protein
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥30,000 mU/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell based assay: suitable
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CTSS(1520)
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: Zellkommunikation
Rekombinantes humanes, in E. coli exprimiertes Cathepsin S ohne Markierung oder Fusionsprotein Eine wichtige lyosomale Cysteinproteinkinase, die bevorzugt in Makrophagen und Mikroglia exprimiert wird. Sie ist an der Verarbeitung von Antigenpeptiden für die Präsentation auf der Oberfläche von antigenpräsentierenden Zellen durch Moleküle der MHC-Klasse II beteiligt, indem sie den Abbau der invarianten Kette (Ii) vermittelt. Die Hemmung von Cathepsin S führt zu einer beeinträchtigten Antigenpräsentation.
Hinweis: 1 mU = 1 Millieinheit.
Anwendung
Cathepsin S, human, rekombinant, E. coli, ist geeignet für die Verwendung in Cathepsin-Verdauungsreaktionen.
Biochem./physiol. Wirkung
Cystepsin S ist eine Cysteinprotease, die beim Abbau von Klasse-II-Komplexen in humanen B-Lymphozyten eine Rolle spielt. Es weist endoproteolytische Aktivität auf und hilft bei der Verarbeitung und Präsentation von Antigenen für Immunzellen, um die Immunreaktion zu beeinflussen. Cathepsin S ist an der Förderung des Abbaus beschädigter oder unerwünschter Proteine innerhalb des endosomalen Signalwegs beteiligt. Die Dysregulation der Aktivität von Cathepsin S führt zur Entwicklung verschiedener Erkrankungen wie Arthritis, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Minute bei 37 °C und einem pH-Wert von 6,5 1,0 µmol Z-VVR-AMC hydrolysiert. Hinweis: 1 mU = 1 Millieinheit.
Physikalische Form
In 35 mmol/l Kaliumphosphat, 35 mmol/l Natriumacetat, 2 mmol/l DTT, 2 mmol/l EDTA, 50 % Ethylenglycol, pH-Wert 6,5.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Liuzzo, J.P., et al. 1999. Mol. Med.5, 334.
Riese, R.J., et al. 1998. J. Clin. Invest.101, 2351.
Sukhova, G.K., et al. 1998. J. Clin. Invest.102, 576.
Kirschke, H. und Wiederanders, B. 1994. Methods Enzymol.244, 500.
Xin, X.Q., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.299, 334.
Kirschke, H., et al. 1989. Biochem. J.264, 467.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cathepsin S: therapeutic, diagnostic, and prognostic potential
Wilkinson RD, et al.
Applied Biological Chemistry, 396(8), 867-882 (2015)
Cathepsin S activity regulates antigen presentation and immunity
Riese R J, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 2351-2363 (1998)
Cathepsin S: therapeutic, diagnostic, and prognostic potential
Wilkinson RDA, et al.
Biological Chemistry, 396(8), 867-882 (2015)
Xiao-Yu Yuan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(6), 1034-1042 (2019-02-19)
Selective proteinase inhibitors have demonstrated utility in the investigation of cartilage degeneration mechanisms and may have clinical use in the management of osteoarthritis. The cysteine protease cathepsin K (CatK) is an attractive target for arthritis therapy. Here we report the
Cathepsin S activity regulates antigen presentation and immunity
Riese RJ, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 101(11), 2351-2363 (1998)