217505
CBP-CREB Interaction Inhibitor
The CBP-CREB Interaction Inhibitor, also referenced under CAS 92-78-4, controls the biological activity of CBP-CREB.
Synonym(e):
CBP-CREB Interaction Inhibitor, Luciferase Inhibitor III, N-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide, KIX-KID Interaction Inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)NC(=O)c2cc3c(cc2O)cccc3
InChI
1S/C17H12ClNO2/c18-13-5-7-14(8-6-13)19-17(21)15-9-11-3-1-2-4-12(11)10-16(15)20/h1-10,20H,(H,19,21)
InChIKey
OHAXNCGNVGGWSO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Best, J.L., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 17622.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1