Merck
208851
Sigma-Aldrich
Calyculin A
from Discodermia calyx, ≥98% (HPLC), crystalline (powder), protein phosphatases types 1 and 2A inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Calyculin A, Discodermia calyx
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H81N4O15P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1009.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Calyculin A, Discodermia calyx, Calyculin A, CAS 101932-71-2, is a cell-permeable inhibitor of protein phosphatase 2A (IC₅₀ = 0.5-1 nM) and protein phosphatase 1 (PP1; IC₅₀ = 2 nM).
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystalline (powder)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 2 mg/mL
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C50H81N4O15P/c1-29(20-22-51)16-14-17-30(2)32(4)24-33(5)42(57)35(7)38(55)25-41(65-13)45-46(69-70(61,62)63)49(8,9)50(68-45)26-39(56)34(6)40(67-50)19-15-18-36-27-66-48(53-36)31(3)21-23-52-47(60)44(59)43(58)37(28-64-12)54(10)11/h14-18,20,24,27,31,33-35,37-46,55-59H,19,21,23,25-26,28H2,1-13H3,(H,52,60)(H2,61,62,63)/b16-14+,18-15+,29-20-,30-17+,32-24+/t31-,33+,34+,35+,37-,38-,39-,40+,41-,42+,43-,44-,45+,46-,50-/m0/s1
InChIKey
FKAWLXNLHHIHLA-QJLNTFFJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler Inhibitor von Proteinphosphatase 2A (PP2A; IC50 = 0,5-1 nmol/l) und Proteinphosphatase 1 (PP1; IC50 = 2 nmol/l). Ein Tumorpromotor nicht vom Phorpholester-Typ, der oxidative DNA-Schäden einleitet. Steigert die Effizienz der durch den AMPA-Rezeptor vermittelten synaptischen Übertragung in exzitatorischen Synapsen selektiv. Verhindert auch die durch γ-Strahlung eingeleitete Apoptose in der Burkitt-Lymphom-Zelllinie BM13674. Auch als 100-µmol/l-Lösung in DMSO erhältlich (Katalognr. 508226).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PP2A
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 0,5–1 nmol/l und 2 nmol/l gegen Proteinphosphatase 2A (PP2A) und Proteinphosphatase 1 (PP1).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 12 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Murakami, N., et al. 1994. Neurosci. Lett. 176, 181.
Takeuchi, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 205, 1803.
Figurov, A., et al. 1993. Eur. J. Neurosci. 5,1083.
Song, Q. und Lavin, M.F. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.190, 47.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Carl, A., et al. 1991. Am. J. Physiol.261, C387.
Suganuma, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 3521.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem. 58, 453.
Cohen, P., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Ishihara, H., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 871.
Kato, Y., et al. 1988. J. Org. Chem.53, 3930.
Kato, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 2780.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dorota E Jazwinska et al.
iScience, 27(6), 109950-109950 (2024-05-30)
Cancer-mesothelial cell interactions are critical for multiple solid tumors to colonize the surface of peritoneal organs. Understanding mechanisms of mesothelial barrier dysfunction that impair its protective function is critical for discovering mesothelial-targeted therapies to combat metastatic spread. Here, we utilized
Haleema S Malik et al.
mBio, 14(5), e0206623-e0206623 (2023-10-03)
Pyrin, a unique cytosolic receptor, initiates inflammatory responses against RhoA-inactivating bacterial toxins and effectors like Yersinia's YopE and YopT. Understanding pyrin regulation is crucial due to its association with dysregulated inflammatory responses, including Familial Mediterranean Fever (FMF), linked to pyrin
David Sitbon et al.
Nature communications, 11(1), 1256-1256 (2020-03-11)
Vertebrates exhibit specific requirements for replicative H3 and non-replicative H3.3 variants during development. To disentangle whether this involves distinct modes of deposition or unique functions once incorporated into chromatin, we combined studies in Xenopus early development with chromatin assays. Here we
Charles A Berdan et al.
Cell chemical biology, 26(7), 1027-1035 (2019-05-14)
Parthenolide, a natural product from the feverfew plant and member of the large family of sesquiterpene lactones, exerts multiple biological and therapeutic activities including anti-inflammatory and anti-cancer effects. Here, we further study the parthenolide mechanism of action using activity-based protein
Flora Magnotti et al.
Cell reports, 41(2), 111472-111472 (2022-10-13)
The pyrin inflammasome acts as a guard of RhoA GTPases and is central to immune defenses against RhoA-manipulating pathogens. Pyrin activation proceeds in two steps. Yet, the second step is still poorly understood. Using cells constitutively activated for the pyrin