208713
Calpain-1, humane Erythrozyten
Calpain-1, Human Erythrocytes, is a native calpain-1. A heterodimeric cysteine proteinase with low Ca2+ requirement (EC₅₀ = 2 µM).
Synonym(e):
μ-Calpain
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥1000 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Calpain-1 aus humanen Erythrozyten. Ca2+-abhängige Cysteinproteinase mit geringem Ca2+-Bedarf (mittlere effektive Konzentration = 2 µmol/l). Ist an der ATP-Freisetzungsreaktion von mit Thrombin stimulierten Blutplättchen beteiligt.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist als die Menge Enzym definiert, die bei 25 °C unter Verwendung des Calpain-Aktivitätsassay-Kits, fluorogen (Katalognr. QIA120) in 1 min 1 pmol Suc-LLVY-AMC hydrolysiert. Hinweis: 1 caseinolytische Einheit = 1 fluorogene Einheit.
Physikalische Form
In 20 mmol/l Imidazol, 5 mmol/l β-Mercaptoethanol, 1 mmol/l EDTA, 1 mmol/l EGTA, 30 % Glycerin, pH-Wert 6,8.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Hinweis zur Analyse
Durch SDS-PAGE mit einer Referenzcharge vergleichbar
Sonstige Hinweise
Vanderklish, P.W. und Bahr, B.A. 2000. Int. J. Exp. Pathol.81, 323.
Sorimachi, H., et al. 1997. Biochem. J. 328, 721.
Croall, D.E. und McGrody, K.S. 1994. Biochemistry33, 13223.
Sorimachi, H., et al. 1997. Biochem. J. 328, 721.
Croall, D.E. und McGrody, K.S. 1994. Biochemistry33, 13223.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Bruno Becker et al.
Molecular neurodegeneration, 13(1), 47-47 (2018-08-31)
Neurogranin (Ng) is a small 7.6 kDa postsynaptic protein that has been detected at elevated concentrations in cerebrospinal fluid (CSF) of patients with Alzheimer's disease (AD), both as a full-length molecule and as fragments from its C-terminal half. Ng is involved
Eshwar R Tammineni et al.
eLife, 12 (2023-02-02)
Calcium ion movements between cellular stores and the cytosol govern muscle contraction, the most energy-consuming function in mammals, which confers skeletal myofibers a pivotal role in glycemia regulation. Chronic myoplasmic calcium elevation ("calcium stress"), found in malignant hyperthermia-susceptible (MHS) patients
Michelle M White et al.
EBioMedicine, 23, 173-184 (2017-08-25)
Identification of mechanisms promoting neutrophil trafficking to the lungs of patients with cystic fibrosis (CF) is a challenge for next generation therapeutics. Cholesterol, a structural component of neutrophil plasma membranes influences cell adhesion, a key step in transmigration. The effect
Courtney Blachford et al.
Cell calcium, 46(4), 257-262 (2009-09-08)
Neuronal calcium sensor-1 (NCS-1) is a high-affinity, low-capacity Ca(2+)-binding protein expressed in many cell types. We previously showed that NCS-1 interacts with inositol 1,4,5-trisphosphate receptor (InsP(3)R) and modulates Ca(2+)-signaling by enhancing InsP3-dependent InsP(3)R channel activity and intracellular Ca(2+) transients. Recently
Zhenping Chen et al.
FASEB bioAdvances, 1(3), 151-166 (2018-12-03)
Endogenous fragments of p53 protein were identified in human cytomegalovirus (HCMV)-infected human lung fibroblasts, particularly a 44-kDa N-terminal fragment [hereafter referred to as p53(ΔCp44)], generated via calpain cleavage. The fragment abundance increased in a biphasic manner, peaking at 6-9 hours and