Wichtige Dokumente
16-228
Sigma-Aldrich
Anti-Cortactin-Antikörper (p80/85), Klon 4F11, Alexa Fluor 488
clone 4F11, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F11, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, human, mouse, rat, hamster, avian
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... CTTN(2017)
Spezifität
Erkennt Cortactin in Zellen von Nagetier und Mensch
Immunogen
Gemisch aus affinitätsgereinigten Tyrosinphosphoproteinen aus Hühnerembryofibroblasten, die aktiviertes pp60src exprimieren
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Zytoskelett
Forschungskategorie
Zellstruktur
Weisen Sie Cortactin (p80/85) mit diesem Anti-Cortactin(p80/85)-Antikörper, Klon 4F11, Alexa Fluor 488, der zur Verwendung in FC, IF, WB und IC validiert ist, nach.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot beurteilt.
Zielbeschreibung
Molekülmasse 80 kDa und in Vogelzellen 80 kDa und 85 kDa
Physikalische Form
Mit Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Negativkontrolle: Art.-Nr. 16-240, normales Maus-IgG, Alexa Fluor 488-Konjugat.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Molecular Probes, Inc.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hax-1 is required for Rac1-Cortactin interaction and ovarian carcinoma cell migration.
Gomathinayagam, R; Muralidharan, J; Ha, JH; Varadarajalu, L; Dhanasekaran, DN
Genes & Cancer null
C Dehio et al.
The EMBO journal, 14(11), 2471-2482 (1995-06-01)
Shigella flexneri causes bacillary dysentery in humans by invading epithelial cells of the colon. Cell invasion occurs via bacterium-directed phagocytosis, a process requiring polymerization of actin at the site of bacterial entry. We show that invasion of HeLa cells by
C Guinebault et al.
The Journal of cell biology, 129(3), 831-842 (1995-05-01)
Thrombin-induced accumulation of phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate (PtdIns(3,4)P2) but not of PtdIns(3,4,5,)P3 is strongly correlated with the relocation to the cytoskeleton of 29% of the p85 alpha regulatory subunit of phosphoinositide 3-kinase (PtdIns 3-kinase) and is accompanied by a significant increase in
Actions by actin: reciprocal regulation of cortactin activity by tyrosine kinases and F-actin.
Gunst, Susan J
The Biochemical Journal, 380, e7-e8 (2004)
T Katsube et al.
The Journal of biological chemistry, 273(45), 29672-29677 (1998-10-29)
Cortactin is an actin filament-binding protein localizing at cortical regions of cells and a prominent substrate for Src family protein-tyrosine kinases in response to multiple extracellular stimuli. Human cortactin has been identified as a protein product of a putative oncogene