Wichtige Dokumente
208670
Sigma-Aldrich
Calmodulin, His•Tag®, human, rekombinant
Calmodulin, His•Tag Human, Recombinant, is a full-length, recombinant human calmodulin fused to a His•Tag sequence at the N-terminus. Contains four functional Ca2+-binding sites.
Synonym(e):
Calmodulin, human, rekombinant
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes humanes Calmodulin von voller Länge, das am N-Terminus an eine HisTag-Sequenz kondensiert ist. Enthält vier funktionelle Ca2+-Bindungsstellen (A.S. 20–31; A.S. 56–67; A.S. 93–104; A.S. 129–140) mit EF-Händen (A.S. 7–42; A.S. 43–78; A.S. 80–115; A.S. 116–148) und eine Ubiquitinierungsstelle an Lys21. Das Präparat ist zur Verwendung als Substrat für Proteintyrosinkinasen in In-vitro-Assays zugelassen. Durch seine Wechselwirkung mit Ca2+ vermittelt Calmodulin die Steuerung einer großen Anzahl von Enzymen, einschließlich Proteinkinasen und -phosphatasen. Eine Phosphorylierung an Thr44 durch CaMK4 wird erwartet. Außerdem dient es als Substrat für verschiedene Proteintyrosinkinasen.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, 0,2 % Proteaseinhibitor-Cocktail-Set VII (Katalognr. 539138).
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Chou, J.J., et al. 2001.Nat. Struct. Biol.8, 990.
Lennon, G., et al. 1996.Genomics33, 151.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takahiro Goshima et al.
Scientific reports, 9(1), 12779-12779 (2019-09-06)
The Calcineurin/NFAT (nuclear factor of activated T cells) pathway plays an essential role in the tumorigenic and metastatic properties in breast cancer. The molecular mechanism of the antiproliferative effect of calcineurin inhibition, however, is poorly understood. We found that calcineurin
Takahiro Masaki et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(44) (2021-10-30)
Estrogen receptor α (ER-α) mediates estrogen-dependent cancer progression and is expressed in most breast cancer cells. However, the molecular mechanisms underlying the regulation of the cellular abundance and activity of ER-α remain unclear. We here show that the protein phosphatase