Wichtige Dokumente
204883
Sigma-Aldrich
Komplement-C1-Esterase-Inhibitor, human
Complement C1-Esterase Inhibitor, Human, is a native, single-chain glycoprotein that is involved in regulation of complement, coagulation, fibrinolytic and contact systems of circulating plasma.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
IgG, IgA, IgM, albumin, C3, C4, or ceruloplasmin, trace
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Native humane C1-Esterase. Einzelketten-Glykoprotein, das in normalem Humanserum zu 180 µg/ml vorliegt. Es ist an der Regulation von Komplement, Koagulation, fibrinolytischen und Kontakt-Systemen (Kinin-bildend) des zirkulierenden Blutplasmas beteiligt. Der einzig bekannte Inhibitor von aktivierten C1r- und C1s-Komplementenzymen. Das Vorhandensein von einem angeborenen oder erworbenen Mangel an C1-Esterase-Inhibitor führt zu einer Anfälligkeit für wiederkehrende Anfälle von Angioödem.
Native humane C1-Esterase. Komplement-C1-Esterase-Inhibitor, aus Humanplasma aufgereinigt. Einzelketten-Glykoprotein, das in normalem Humanserum in einer Konzentration von 180 µg/ml vorliegt. Es ist an der Regulation von Komplement, Koagulation, fibrinolytischen und Kontakt-Systemen (Kinin-bildend) des zirkulierenden Blutplasmas beteiligt. Es ist der einzig bekannte Inhibitor von aktivierten C1r- und C1s-Komplementenzymen. Personen mit einem angeborenen oder erworbenen Mangel an C1-Esterase-Inhibitor sind für wiederkehrende Anfälle von Angioödem anfällig.
Biochem./physiol. Wirkung
≥80 % des C1-Esterase-Inhibitors bindet aktiviertes C1s.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, pH-Wert 7,4, durch einen 0,22-µm-Filter sterilfiltriert.
Angaben zur Herstellung
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Bowen, B., et al. 2001. Clin. Immunol.98, 157.
Davis, A.E. 1988. Ann. Rev. Immunol. 6, 595.
Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable